L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

La L-cystine, numéro CAS 56-89-3 est l’énantiomère gaucher de l’acide aminé contenant du soufre, la cystine, purifiée pour une utilisation dans des applications de biologie moléculaire et de chimie analytique.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
2.5 kg
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Référence 111801000
Prix (EUR)
77,69
Online Exclusive
93,70
Économisez 16,01 (17%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
77,69
Online Exclusive
93,70
Économisez 16,01 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS56-89-3
IUPAC Name(2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Molecular FormulaC6H12N2O4S2
InChI KeyLEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILESN[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Voir plus
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Iron (Fe)=<10 ppm
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Specific optical rotationOn dried substance
Ammonium (NH4)=<200 ppm
Voir plus
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

  • La L-cystine est un dérivé de l’acide aminé cystéine
  • La cystine n’est pas considérée comme l’un des vingt acides aminés courants, mais elle joue un rôle de métabolite chez certaines espèces
  • Elle peut agir comme antioxydant en forme et réduire le vieillissement, l’inflammation et les dommages aux tissus

Applications

  • Utilisée comme additif pour les milieux de culture cellulaire
  • Destinée aux applications de biochimie telles que la HPLC
RUO – Research Use Only

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.