1x1 image pixel for data collection
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 kg
2 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Récipient en plastique
Référence 140820050
Prix (EUR)
441,15
Online Exclusive
532,00
Économisez 90,85 (17%)
Each
Ajouter au panier
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
Récipient en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
441,15
Online Exclusive
532,00
Économisez 90,85 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS121-33-5
IUPAC Name4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Molecular FormulaC8H8O3
InChI KeyMWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Voir plus
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point81°C to 84°C
Appearance (Color)White to light yellow
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=98.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.