Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en verre
Il est possible que nous ayons besoin d’informations supplémentaires concernant ce produit chimique pour nos rapports de conformité réglementaire et chimique. Nous vous contacterons pour obtenir ces informations une fois votre commande passée, si nécessaire.
Référence 149490010
Prix (EUR)
-
Quantité:
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
IUPAC Nameacetyl acetate
Molecular FormulaC4H6O3
InChI KeyWFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)OC(C)=O
Molecular Weight (g/mol)102.09
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.