Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorure de benzyle, 99,5 +%, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Tout afficher
Récipient en plastique
Référence 180850100
Prix (EUR)
-
Quantité:
10 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS100-44-7
IUPAC Name(chloromethyl)benzene
Molecular FormulaC7H7Cl
InChI KeyKCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
SMILESClCC1=CC=CC=C1
Voir plus
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Stabilizer0.25 % propylene oxide
Color scale=<20 APHA
Voir plus
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Réactif d’alkylation
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Los clientes que vieron este artículo también vieron



Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473769Certificate of Analysis20 juin 2025180850100, 180850010, 180850025
A0470379Certificate of Analysis17 mai 2025180850100, 180850010, 180850025
A0467449Certificate of Analysis08 nov. 2024180850100, 180850010, 180850025
A0465576Certificate of Analysis20 août 2024180850100, 180850010, 180850025
A0461743Certificate of Analysis17 avr. 2024180850100, 180850010, 180850025
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Sécurité et manipulation

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Substances/mixtures corrosive to metal
Category 1
Acute oral toxicity
Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Vapors
Category 3
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Skin Sensitization
Category 1
Germ Cell Mutagenicity
Category 1B
Carcinogenicity
Category 1B
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
Category 2
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H315 - Causes skin irritation

H317 - May cause an allergic skin reaction

H318 - Causes serious eye damage

H331 - Toxic if inhaled

H335 - May cause respiratory irritation

H340 - May cause genetic defects

H350 - May cause cancer

H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

Physical hazards

H290 - May be corrosive to metals

EU Specific Hazard Statements

Combustible liquid

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Additional EU labelling

Restricted to professional users

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection