5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
2.5 g
10 g
Référence B21858.88
également connu sous le numéro B21858-88
Prix (EUR)/ Each
-
Quantité:
2.5 g
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS127600-13-9
IUPAC Name4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butanal
Molecular FormulaC10H18O3
InChI KeyKSKRSPYEXSAZRE-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1(C)COC(CCCC=O)OC1
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless
Free acid (titration)≤2%
FormLiquid
Refractive Index1.4455-1.4515 @ 20?C
Assay (GC)≥95.0%
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques.

Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
RUO – Research Use Only