Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2,6-difluorobenzylmagnésium, 0,25 M dans le 2-MeTHF est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche