Ethyl Methyl Sulfide is used as a corrosion inhibitor for zinc metal which finds wide applications like electrode material in batteries, sacrificial anodes and metallic coatings. It is used in mixtures designed to odorize natural gas and is made to by-pass injection system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure d’éthyle et de méthyle est utilisé comme inhibiteur de corrosion pour le zinc métallique qui trouve de larges applications telles que le matériau des électrodes dans les batteries, les anodes sacrificielles et les revêtements métalliques. Il est utilisé dans des mélanges conçus pour inodoriser le gaz naturel, et est fabriqué dans un système d’injection par dérivation.
Solubilité
Miscible avec les alcools et les huiles. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
RUO – Research Use Only
Références générales :
- Oksdath-Mansilla, G.; Penenory, A. B.; Barnes, I.; Wiesen, P.; Teruel, M. A. Product distribution study of the Cl-atom initiated oxidation of ethyl methyl sulfide and diethyl sulfide. Atmos. Environ. 2014, 85, 41-47.
- Zheng, X.; Fisher, E. M.; Gouldin, F. C.; Bozzelli, J. W. Pyrolysis and oxidation of ethyl methyl sulfide in a flow reactor. Combust. Flamme 2011, 158 (6 ), 1049-1058.