| RDE30086LA | Spécifications complètes | Each | | 115 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 115V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | cULus, FDA Class II | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 12.6/20 A | Type de bouchon | NEMA 5-20 | Tension | 115 V | Alimentation électrique | 115 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FA | Spécifications complètes | Each | | 115 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 115V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | cULus | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 12.6/20 A | Type de bouchon | NEMA 5-20 | Tension | 115 V | Alimentation électrique | 115 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FD | Spécifications complètes | Each | | 208/230 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | cULus | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.6/15 A | Type de bouchon | NEMA 6-15 | Tension | 208/230 V | Alimentation électrique | 208 - 230 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086LD | Spécifications complètes | Each | | 208/230 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | cULus, FDA Class II | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.6/15 A | Type de bouchon | NEMA 6-15 | Tension | 208/230 V | Alimentation électrique | 208 - 230 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FV | Spécifications complètes | Each | | 230 V | CE | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 230V, 50Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | CE | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.9/10 A | Type de bouchon | EU | Tension | 230 V | Alimentation électrique | 230 V 50 Hz | Fréquence | 50 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE30086LV | Spécifications complètes | Each | | 230 V | CE | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 300-Box Capacity, 230V, 50Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 14.9 cu. ft. | Capacité (métrique) | 422 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 125 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 57 kg | Certifications/Conformité | CE, FDA Class II | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 17.8 x 51.2 in. (71.9 x 45.2 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.9/10 A | Type de bouchon | EU | Tension | 230 V | Alimentation électrique | 230 V 50 Hz | Fréquence | 50 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 30,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 712 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 323 kg | Poids (impériale) | 622 lb. | Poids (métrique) | 282 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086FA | Spécifications complètes | Each | | 115 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 115V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 19.4 cu. ft. | Capacité (métrique) | 549 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 165 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 75 kg | Certifications/Conformité | cULus | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 13.0/20 A | Type de bouchon | NEMA 5-20 | Tension | 115 V | Alimentation électrique | 115 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 40,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 687 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 312 kg | Poids (impériale) | 595 lb. | Poids (métrique) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086LA | Spécifications complètes | Each | | 115 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 115V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 19.4 cu. ft. | Capacité (métrique) | 549 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 165 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 75 kg | Certifications/Conformité | cULus, FDA Class II | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 13.0/20 A | Type de bouchon | NEMA 5-20 | Tension | 115 V | Alimentation électrique | 115 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 40,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 687 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 312 kg | Poids (impériale) | 595 lb. | Poids (métrique) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086FD | Spécifications complètes | Each | | 208/230 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 19.4 cu. ft. | Capacité (métrique) | 549 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 165 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 75 kg | Certifications/Conformité | cULus | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.9/15 A | Type de bouchon | NEMA 6-15 | Tension | 208/230 V | Alimentation électrique | 208 - 230 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 40,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 687 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 312 kg | Poids (impériale) | 595 lb. | Poids (métrique) | 270 kg | Unit Size | Each |
|
| RDE40086LD | Spécifications complètes | Each | | 208/230 V | cULus | Demander un devis |
Description | Revco RDE Series Ultra-Low Freezers, 400-Box Capacity, 208-230V, 60Hz | Type | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacité (impériale) | 19.4 cu. ft. | Capacité (métrique) | 549 L | Gamme de températures | -50°C to -86°C | Modèle de porte | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 1 | Porte intérieure | 5 | Isolation | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) | Intérieur | Stainless Steel | Étagères | 4 | Capacité (impériale) d’étagère | 165 lb. | Capacité (métrique) d’étagère | 75 kg | Certifications/Conformité | cULus, FDA Class II | Modèle | Upright | Affichage | HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons | Gamme de produits | Revco | Garantie | Warranty varies by country, please contact us for details | Dégivrage | Manual | Dimensions (P x l x H) extérieures | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Dimensions (P x l x H) intérieures | 28.3 x 23.1 x 51.2 in. (71.9 x 58.8 x 130.1 cm) | Options de surveillance | Alarm, Recorder | Protection des points de consigne | Yes | Connectivité | External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts | Compatibilité avec Smart View | Smart-Vue Compatible | Ampérage | 5.9/15 A | Type de bouchon | NEMA 6-15 | Tension | 208/230 V | Alimentation électrique | 208 - 230 V 60 Hz | Fréquence | 60 Hz | Concept écologique | Energy Efficient | Capacité en flacons | 40,000 x 2mL | Compresseur | H-Drive Compressor | Réfrigérant | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) | Poids à l’expédition (impériale) | 687 lb. | Poids à l’expédition (métrique) | 312 kg | Poids (impériale) | 595 lb. | Poids (métrique) | 270 kg | Unit Size | Each |
|