You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
통합 CRO CDMO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
전체검색
전체검색
Search button
Search button
Close
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
장비관리
Gel-Loading Tips, 1-200μL
Fisher Scientific™
Gel-Loading Tips, 1-200μL
An ideal choice for accurately and easily loading wells in gel electrophoresis
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
포장
멸균
02707181
OPSELLING-02707181-PK0FISHERT으로도 사용됨
BP
Non-sterile
02707138
HR, 10 x 96
Non-sterile
02707139
FIS-02707139으로도 사용됨
HRS, 10 x 96
Sterile
0270781
LRS, 5 x 204
Sterile
카탈로그 번호
02707181
OPSELLING-02707181-PK0FISHERT으로도 사용됨
제품 정가(KRW)
/ Pack of 1000
-
포장:
BP
멸균:
Non-sterile
Use in gel electrophoresis, to accurately and easily load wells.
Round gel-loading tip
Easily load gels 0.6mm
Applications include Agarose DNA gels, 2-D and SDS PAGE, Capillary gels and Sequencing
Certified by independent laboratory
사양
부피(미터법)
1 to 200 μL
필터링됨
Non-filtered
멸균
Non-sterile
색상
Natural
길이(영국식 단위)
2.75 in.
길이(미터법)
69 mm
클린 클레임
DNase, RNase Free
용도(애플리케이션)
For DNA sequencing or loading electrophoresis gels
직경(미터법) 외부
0.58 mm
형식
Bulk
팁 스타일
Gel Loading, Round
포장
BP
수량
Pk. of 1000
Graduated
No
물질
Polypropylene
Unit Size
Pack of 1000