You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
통합 CRO CDMO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
전체검색
전체검색
Search button
Search button
Close
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
장비관리
Stomacher™ Bag Racks
Actual product may vary
Fisher Scientific™
Stomacher™ Bag Racks
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
용도(장비)
보유
142852
FISHERMIS-142852-EACH으로도 사용됨
Stomacher 80Biomaster
Bags
142853
FIS-142853으로도 사용됨
Stomacher 400
Bags
2 옵션
카탈로그 번호
142852
FISHERMIS-142852-EACH으로도 사용됨
제품 정가(KRW)
/ Each
-
용도(장비):
Stomacher 80Biomaster
보유:
Bags
Help to organize sample bags
High-grade plastic polymer construction
Provide perfect storage for Stomacher bag sample handling for a cleaner, more productive work environment
Perfect for loading closure bags pre-enrichment into the incubator
Easily dismantled and cleaned with most lab disinfectants (not autoclavable)
사양
제품 유형
Bag Rack
설명
Sample bag rack (10 places)
오토클레이브 가능
Not Autoclavable
색상
Clear
보유
Bags
물질
Polymer
위치
10
멸균
Non-sterile
용도(애플리케이션)
To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation
용도(장비)
Stomacher 80Biomaster
팩당 수
1
수량
1
치수(길이 x 폭 x 높이)
30cm x 11cm x 12cm
폭(미터법)
11 cm
중량(미터법)
0.9kg
Unit Size
Each