Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZNF232 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001320952.1 | NP_001307881.1 | 2 | 526 | ||
NM_001320953.1 | NP_001307882.1 | 4 | 813 | |||
NM_001320954.1 | NP_001307883.1 | 4 | 758 | |||
NM_001320955.1 | NP_001307884.1 | 2 | 526 | |||
NM_014519.3 | NP_055334.2 | 2 | 526 | |||
XM_017025021.1 | XP_016880510.1 | 3 | 743 | |||
GenBank mRNA | AK225622.1 | - | 2 | 83 | ||
AK297835.1 | - | 2 | 128 | |||
AK298190.1 | - | 3 | 275 | |||
AK316369.1 | - | 4 | 887 | |||
BC002852.1 | - | 102 | ||||
BC016039.1 | - | 2 | 111 | 4635999 | ||
BQ641476.1 | - | 3 | 729 | |||
Y15067.1 | - | 2 | 118 |