Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other WNK1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
WNK1
Gene Name:
WNK lysine deficient protein kinase 1
Gene Aliases:
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
Chromosome Location:
Chr.12: 752552 - 911452 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.744906
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
1364
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM51331
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: WNK1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001184985.1
NP_001171914.1
5
2010
NM_014823.2
NP_055638.2
5
2010
NM_018979.3
NP_061852.3
5
2010
NM_213655.4
NP_998820.3
5
2010
XM_006719003.2
XP_006719066.1
5
2335
XM_011520997.2
XP_011519299.1
5
2381
XM_011520998.2
XP_011519300.1
5
2335
XM_011520999.2
XP_011519301.1
5
2335
XM_011521000.2
XP_011519302.1
5
2335
XM_011521001.2
XP_011519303.1
5
2335
XM_011521002.2
XP_011519304.1
5
2335
XM_011521003.2
XP_011519305.1
5
2335
XM_011521004.2
XP_011519306.1
5
2335
XM_011521005.2
XP_011519307.1
2
819
XM_011521006.2
XP_011519308.1
5
2335
XM_011521007.2
XP_011519309.1
5
2335
XM_011521008.2
XP_011519310.1
5
2335
XM_011521009.2
XP_011519311.1
5
2335
XM_017019834.1
XP_016875323.1
5
2335
XM_017019835.1
XP_016875324.1
5
2335
XM_017019836.1
XP_016875325.1
5
2335
XM_017019837.1
XP_016875326.1
5
2335
XM_017019838.1
XP_016875327.1
5
2335
XM_017019839.1
XP_016875328.1
5
2335
GenBank mRNA
AB002342.2
-
5
1165
AF061944.1
-
5
2010
AJ296290.1
-
5
1367
JQ358908.1
-
5
1367
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
positive regulation of systemic arterial blood pressure
protein phosphorylation
ion transport
negative regulation of phosphatase activity
peptidyl-threonine phosphorylation
positive regulation of ion transmembrane transporter activity
intracellular signal transduction
protein autophosphorylation
neuron development
regulation of cellular process
negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
negative regulation of pancreatic juice secretion
regulation of ion homeostasis
magnesium ion binding
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
chloride channel inhibitor activity
potassium channel inhibitor activity
protein kinase binding
phosphatase binding
protein serine/threonine kinase inhibitor activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-5d97d974fc-d4wl8:80/10.239.162.132:80.
git-commit: fe8b04579249ff98075bad6061a6e2a4739e01ce
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.13.0-2024.08.32-1.0