Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CD46 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
CD46
Gene Name:
CD46 molecule
Gene Aliases:
AHUS2, MCP, MIC10, TLX, TRA2.10
Chromosome Location:
Chr.1: 207752038 - 207795516 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.510402
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
144432
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: CD46
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002389.4
NP_002380.3
2
331
NM_153826.3
NP_722548.1
2
331
NM_172350.2
NP_758860.1
2
331
NM_172351.2
NP_758861.1
2
331
NM_172352.2
NP_758862.1
2
331
NM_172353.2
NP_758863.1
2
331
NM_172359.2
NP_758869.1
2
331
NM_172361.2
NP_758871.1
2
331
XM_011509563.1
XP_011507865.1
2
331
XM_011509564.1
XP_011507866.1
2
331
XM_017001308.1
XP_016856797.1
2
331
XM_017001309.1
XP_016856798.1
2
331
XM_017001310.1
XP_016856799.1
2
331
GenBank mRNA
A18585.1
-
2
189
AF209712.1
-
2
156
AF209713.1
-
2
156
AF209714.1
-
2
156
AK222822.1
-
2
257
AK291227.1
-
2
285
AK296819.1
-
2
283
AU131238.2
-
2
312
BC030594.2
-
2
271
4823040
BX537451.1
-
2
302
BX640613.1
-
2
313
BX649050.1
-
2
302
D84105.1
-
2
177
DB078198.1
-
2
331
EF076055.1
-
2
189
EF076056.1
-
2
189
EF076057.1
-
2
189
EF076058.1
-
2
189
M58050.1
-
2
190
S51940.1
-
2
243
X59405.1
-
2
301
X59406.1
-
2
260
X59407.1
-
2
260
X59408.1
-
2
301
X59409.1
-
2
260
X59410.1
-
2
260
Y00651.1
-
2
199
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
adaptive immune response
T cell mediated immunity
proteolysis
complement activation, classical pathway
single fertilization
regulation of Notch signaling pathway
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
regulation of complement activation
interleukin-10 production
positive regulation of interleukin-10 production
sequestering of extracellular ligand from receptor
positive regulation of T cell proliferation
negative regulation of catalytic activity
positive regulation of memory T cell differentiation
innate immune response
positive regulation of regulatory T cell differentiation
negative regulation of complement activation
viral entry into host cell
positive regulation of transforming growth factor beta production
virus receptor activity
complement binding
endopeptidase activity
enzyme inhibitor activity
receptor activity
protein binding
cadherin binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-5d97d974fc-r4vqj:80/10.239.163.135:80.
git-commit: fe8b04579249ff98075bad6061a6e2a4739e01ce
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.13.0-2024.08.32-1.0