Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
통합 CRO CDMO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
전체검색
전체검색
Search button
Search button
Close
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
장비관리
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TYMP SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Tymp
Gene Name:
thymidine phosphorylase
Gene Aliases:
2900072D10Rik, Ecgf1, PD-ECGF, PDECGF, Pdgfec
Chromosome Location:
Chr.15: 89371931 - 89377036 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.287977
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
178604
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Add To Cart
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Tymp
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_138302.1
NP_612175.1
7, 8
947
GenBank mRNA
AB060274.1
-
7, 8
947
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001012122, XM_008765731, XM_008765732, BC089830.
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosyltransferase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
pyrimidine nucleobase metabolic process
pyrimidine nucleoside metabolic process
chemotaxis
metabolic process
organ morphogenesis
phosphorylase activity
thymidine phosphorylase activity
pyrimidine-nucleoside phosphorylase activity
transferase activity
transferase activity, transferring glycosyl groups
transferase activity, transferring pentosyl groups
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-5d97d974fc-d4wl8:80/10.239.162.132:80.
git-commit: fe8b04579249ff98075bad6061a6e2a4739e01ce
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.13.0-2024.08.32-1.0