Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TCF7L2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TCF7L2
Gene Name:
transcription factor 7 like 2
Gene Aliases:
TCF-4, TCF4
Chromosome Location:
Chr.10: 112950219 - 113167678 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.593995
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
6174
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TCF7L2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001146274.1
NP_001139746.1
1
599
NM_001146283.1
NP_001139755.1
1
599
NM_001146284.1
NP_001139756.1
1
599
NM_001146285.1
NP_001139757.1
1
599
NM_001146286.1
NP_001139758.1
1
599
NM_001198525.1
NP_001185454.1
1
599
NM_001198526.1
NP_001185455.1
1
599
NM_001198527.1
NP_001185456.1
1
599
NM_001198528.1
NP_001185457.1
1
599
NM_001198529.1
NP_001185458.1
1
599
NM_001198530.1
NP_001185459.1
1
599
NM_001198531.1
NP_001185460.1
1
599
NM_030756.4
NP_110383.2
1
599
XM_005270071.1
XP_005270128.1
1
630
XM_005270075.1
XP_005270132.1
1
630
XM_005270077.1
XP_005270134.1
1
630
XM_005270078.1
XP_005270135.1
1
630
XM_005270079.1
XP_005270136.1
1
630
XM_005270080.1
XP_005270137.1
1
630
XM_005270084.1
XP_005270141.1
1
630
XM_005270085.1
XP_005270142.1
1
630
XM_005270086.1
XP_005270143.1
1
630
XM_005270088.1
XP_005270145.1
1
630
XM_005270089.1
XP_005270146.1
1
630
XM_005270091.2
XP_005270148.1
1
630
XM_005270092.1
XP_005270149.1
1
630
XM_005270093.2
XP_005270150.1
1
630
XM_005270094.2
XP_005270151.1
1
630
XM_005270095.1
XP_005270152.1
1
630
XM_005270096.2
XP_005270153.1
1
630
XM_005270100.1
XP_005270157.1
1
630
XM_005270101.2
XP_005270158.1
1
630
XM_005270102.1
XP_005270159.1
1
630
XM_005270103.1
XP_005270160.1
1
630
XM_005270104.1
XP_005270161.1
1
630
XM_011540109.1
XP_011538411.1
1
630
XM_011540110.1
XP_011538412.1
1
630
XM_011540111.1
XP_011538413.1
1
630
XM_011540113.2
XP_011538415.1
1
630
XM_011540116.1
XP_011538418.1
1
630
XM_017016584.1
XP_016872073.1
1
630
XM_017016585.1
XP_016872074.1
1
630
XM_017016586.1
XP_016872075.1
1
630
XM_017016587.1
XP_016872076.1
1
630
XM_017016588.1
XP_016872077.1
1
630
XM_017016589.1
XP_016872078.1
1
630
XM_017016590.1
XP_016872079.1
1
630
XM_017016591.1
XP_016872080.1
1
630
XM_017016592.1
XP_016872081.1
1
630
XM_017016593.1
XP_016872082.1
1
630
XM_017016594.1
XP_016872083.1
1
630
XM_017016595.1
XP_016872084.1
1
630
XM_017016596.1
XP_016872085.1
1
630
GenBank mRNA
AB440195.1
-
1
92
AB451266.1
-
1
92
AK225809.1
-
1
603
AK299295.1
-
1
129
AK315243.1
-
1
265
BC032656.1
-
1
188
5533185
CR536574.1
-
1
92
FJ010166.1
-
1
185
FJ010167.1
-
1
185
FJ010168.1
-
1
189
FJ010169.1
-
1
189
FJ010170.1
-
1
185
FJ010171.1
-
1
129
FJ010172.1
-
1
189
FJ010174.1
-
1
547
HM352838.1
-
1
92
HM352839.1
-
1
92
HM352840.1
-
1
92
HM352841.1
-
1
92
HM352842.1
-
1
92
HM352843.1
-
1
92
HM352844.1
-
1
92
HM352845.1
-
1
92
HM352846.1
-
1
92
HM352847.1
-
1
92
HM352849.1
-
1
92
HM352850.1
-
1
92
HM352851.1
-
1
92
Y11306.2
-
1
399
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
blood vessel development
transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
cell cycle arrest
Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
cell proliferation
response to glucose
positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
pancreas development
positive regulation of insulin secretion
positive regulation of protein binding
regulation of hormone metabolic process
glucose homeostasis
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
maintenance of DNA repeat elements
canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
fat cell differentiation
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of protein export from nucleus
myoblast fate commitment
regulation of smooth muscle cell proliferation
positive regulation of protein kinase B signaling
canonical Wnt signaling pathway
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
beta-catenin-TCF complex assembly
negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II repressing transcription factor binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
beta-catenin binding
transcription factor binding
protein kinase binding
nuclear hormone receptor binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
gamma-catenin binding
armadillo repeat domain binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-7c5f844ff9-k9xzd:80/10.239.163.240:80.
git-commit: 1d07a45fbd3445ee17db916b8ffd5a90ab36fdd0
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.11.0-2024.07.28-1.0