Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TSC2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TSC2
Gene Name:
tuberous sclerosis 2
Gene Aliases:
LAM, PPP1R160, TSC4
Chromosome Location:
Chr.16: 2047804 - 2088720 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.90303
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
8818
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TSC2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000548.4
NP_000539.2
24
2926
NM_001077183.2
NP_001070651.1
24
2926
NM_001114382.2
NP_001107854.1
24
2926
NM_001318827.1
NP_001305756.1
23
2815
NM_001318829.1
NP_001305758.1
23
2759
NM_001318831.1
NP_001305760.1
21
2552
NM_001318832.1
NP_001305761.1
24
2827
XM_005255529.4
XP_005255586.2
24
2813
XM_005255531.4
XP_005255588.2
24
2813
XM_011522636.2
XP_011520938.1
24
2813
XM_011522637.2
XP_011520939.1
24
2813
XM_011522638.2
XP_011520940.2
23
2906
XM_011522639.2
XP_011520941.1
24
2813
XM_011522640.2
XP_011520942.1
24
2813
XM_017023615.1
XP_016879104.1
24
2813
XM_017023616.1
XP_016879105.1
24
2813
XM_017023617.1
XP_016879106.1
23
2906
XM_017023618.1
XP_016879107.1
25
2900
GenBank mRNA
AB210000.1
-
24
2832
AK295672.1
-
23
2646
AK295728.1
-
24
2827
AK299343.1
-
23
2696
BC150300.1
-
24
2801
8860381
BX647816.1
-
21
2415
KJ534954.1
-
23
2726
KJ534955.1
-
23
2726
KJ534958.1
-
23
2726
KJ535091.1
-
23
2726
KJ535094.1
-
8
912
X75621.1
-
23
2744
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
GTPase-activating protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
neural tube closure
negative regulation of protein kinase activity
protein import into nucleus
endocytosis
cell cycle arrest
heart development
protein localization
negative regulation of cell proliferation
negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
viral process
vesicle-mediated transport
regulation of endocytosis
negative regulation of Wnt signaling pathway
negative regulation of TOR signaling
protein kinase B signaling
positive regulation of GTPase activity
regulation of insulin receptor signaling pathway
negative regulation of insulin receptor signaling pathway
insulin-like growth factor receptor signaling pathway
positive chemotaxis
regulation of small GTPase mediated signal transduction
regulation of cell cycle
negative regulation of protein kinase B signaling
GTPase activator activity
protein binding
phosphatase binding
small GTPase binding
protein homodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-7c5f844ff9-j4kkz:80/10.239.163.216:80.
git-commit: 1d07a45fbd3445ee17db916b8ffd5a90ab36fdd0
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.11.0-2024.07.28-1.0