Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SHMT2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SHMT2
Gene Name:
serine hydroxymethyltransferase 2
Gene Aliases:
GLYA, HEL-S-51e, SHMT
Chromosome Location:
Chr.12: 57229573 - 57234935 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.741179
Species:
Human
siRNA ID
HSS109733
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SHMT2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001166356.1
NP_001159828.1
11
1504
NM_001166357.1
NP_001159829.1
11
1596
NM_001166358.1
NP_001159830.1
11
1495
NM_001166359.1
NP_001159831.1
11
1388
NM_005412.5
NP_005403.2
11
1534
NR_029415.1
10
1336
NR_029416.1
10
1415
NR_029417.1
10
1454
NR_048562.1
10
1544
XM_011538675.2
XP_011536977.1
11
1474
XM_011538676.2
XP_011536978.1
11
1465
XM_011538677.2
XP_011536979.1
10
1375
XM_011538678.2
XP_011536980.1
10
1357
GenBank mRNA
AK055053.1
-
6
2737
AK223555.1
-
11
1396
AK295941.1
-
10
1390
AK296183.1
-
11
1348
AK297173.1
-
10
1296
AK298231.1
-
10
1189
AK301339.1
-
11
1174
AK301443.1
-
10
1358
AK303827.1
-
10
1210
AK315916.1
-
11
1588
BC011911.2
-
11
1338
4139001
BC013677.2
-
11
1398
3863368
BC025355.1
-
8
921
BC032584.1
-
11
1377
5499481
BC044211.1
-
11
1374
5521082
BC091501.1
-
10
1258
BT006866.1
-
11
1328
BX647711.1
-
11
1455
BX648847.1
-
9
936
EU668344.1
-
11
1338
KU178333.1
-
11
1328
KU178334.1
-
10
964
L11932.1
-
10
1239
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
methyltransferase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
glycine metabolic process
L-serine metabolic process
L-serine biosynthetic process
one-carbon metabolic process
positive regulation of cell proliferation
glycine biosynthetic process from serine
response to type I interferon
tetrahydrofolate interconversion
tetrahydrofolate metabolic process
folic acid metabolic process
protein tetramerization
protein homotetramerization
protein K63-linked deubiquitination
chromatin binding
glycine hydroxymethyltransferase activity
protein binding
L-allo-threonine aldolase activity
amino acid binding
pyridoxal phosphate binding
identical protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-7c5f844ff9-k9xzd:80/10.239.163.240:80.
git-commit: 1d07a45fbd3445ee17db916b8ffd5a90ab36fdd0
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.11.0-2024.07.28-1.0