Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: A930011O12Rik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NR_040709.1 | 4 | 3996 | |||
GenBank mRNA | AK032410.1 | - | 1 | 1633 | ||
BC030402.1 | - | 2 | 3781 |