Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MPST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001013436.2 | NP_001013454.1 | 2 | 405 | ||
NM_001130517.2 | NP_001123989.1 | 3 | 581 | |||
NM_021126.5 | NP_066949.2 | 2 | 395 | |||
XM_005261610.3 | XP_005261667.1 | 3 | 526 | |||
XM_011530195.1 | XP_011528497.1 | 2 | 348 | |||
XM_011530196.1 | XP_011528498.1 | 1 | 272 | |||
GenBank mRNA | AB208824.1 | - | 3 | 523 | ||
AK055733.1 | - | 2 | 1163 | |||
BC003508.1 | - | 1 | 278 | 3611253 | ||
BC009450.1 | - | 1 | 278 | |||
BC016737.1 | - | 2 | 368 | 4105509 | ||
BC018717.1 | - | 1 | 275 | 4131927 | ||
BI597227.1 | - | 2 | 401 | |||
BQ072744.1 | - | 549 | ||||
BT019636.1 | - | 1 | 248 | |||
BX406051.2 | - | 3 | 527 | |||
CR456523.1 | - | 1 | 267 | |||
CR541712.1 | - | 1 | 248 | |||
CX866643.1 | - | 2 | 288 | |||
CX872464.1 | - | 3 | 522 | |||
X59434.1 | - | 1 | 279 |