Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other BTN3A2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
BTN3A2
Gene Name:
butyrophilin subfamily 3 member A2
Gene Aliases:
BT3.2, BTF4, BTN3.2, CD277
Chromosome Location:
Chr.6: 26365159 - 26451697 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.376046
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s21919
Purification
HPLC
Standard
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: BTN3A2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001197246.2
NP_001184175.1
4
855
NM_001197247.2
NP_001184176.1
6
1120
NM_001197248.2
NP_001184177.1
4
959
NM_001197249.2
NP_001184178.1
5
1020
NM_007047.4
NP_008978.2
6
1110
XM_005248827.3
XP_005248884.1
6
1098
XM_006714979.3
XP_006715042.1
6
1113
XM_006714980.3
XP_006715043.1
6
1113
XM_006714981.3
XP_006715044.1
6
1103
XM_006714982.3
XP_006715045.1
5
1023
XM_011514267.2
XP_011512569.1
6
979
XM_011514268.2
XP_011512570.1
6
1113
XM_011514269.2
XP_011512571.1
5
882
XM_011514270.2
XP_011512572.1
5
816
XM_011514271.2
XP_011512573.1
5
682
XM_017010211.1
XP_016865700.1
6
1088
XM_017010212.1
XP_016865701.1
6
964
XM_017010213.1
XP_016865702.1
5
985
XM_017010214.1
XP_016865703.1
5
1008
XM_017010215.1
XP_016865704.1
5
816
XM_017010217.1
XP_016865706.1
4
726
GenBank mRNA
AF257505.1
-
4
857
AK097330.1
-
1
339
AK290880.1
-
6
1048
AK299417.1
-
5
904
AK303600.1
-
4
876
AK312847.1
-
6
1042
BC002832.2
-
6
1001
3637548
BC020214.1
-
6
1001
4870774
U90144.1
-
5
917
U90546.1
-
6
1038
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
immunoglobulin receptor superfamily
Gene Ontology Categories:
Function(s)
T cell mediated immunity
interferon-gamma secretion
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-7c5f844ff9-qvdz4:80/10.239.165.207:80.
git-commit: 1d07a45fbd3445ee17db916b8ffd5a90ab36fdd0
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.11.0-2024.07.28-1.0