Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios integrados de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TRIM66 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TRIM66
Gene Name:
tripartite motif containing 66
Gene Aliases:
C11orf29, TIF1D, TIF1DELTA
Chromosome Location:
Chr.11: 8612037 - 8683217 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.130836
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s230417
Purification
HPLC
Standard
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TRIM66
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_014818.1
NP_055633.1
14
2762
XM_006718397.2
XP_006718460.1
19
3700
XM_006718398.3
XP_006718461.1
15
4312
XM_011520504.1
XP_011518806.1
20
3743
XM_011520507.2
XP_011518809.1
19
3664
XM_011520508.1
XP_011518810.1
19
3700
XM_011520509.1
XP_011518811.1
19
3700
XM_011520510.1
XP_011518812.1
19
3700
XM_011520511.1
XP_011518813.1
19
3589
XM_011520512.1
XP_011518814.1
15
2964
XM_011520513.1
XP_011518815.1
15
2962
XM_011520514.2
XP_011518816.1
15
2918
XM_011520515.1
XP_011518817.1
16
3131
XM_011520516.1
XP_011518818.1
16
3131
XM_011520517.2
XP_011518819.1
16
4453
XM_011520518.1
XP_011518820.1
16
3101
XM_011520519.1
XP_011518821.1
15
2989
XM_011520522.2
XP_011518824.1
14
4167
XM_011520523.2
XP_011518825.1
15
5049
XM_011520524.1
XP_011518826.1
19
3780
XM_011520526.2
XP_011518828.1
7
2018
XM_011520527.1
XP_011518829.1
7
1286
XM_017018629.1
XP_016874118.1
19
4093
XM_017018630.1
XP_016874119.1
14
3055
XM_017018631.1
XP_016874120.1
14
3207
GenBank mRNA
AB002296.2
-
13
3016
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
Gene Ontology Categories:
Process(es)
zinc ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-5d97d974fc-8gqds:80/10.239.164.183:80.
git-commit: fe8b04579249ff98075bad6061a6e2a4739e01ce
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.13.0-2024.08.32-1.0