Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_017370.2 | NP_059066.1 | 5 | 724 | ||
GenBank mRNA | AK150430.1 | - | 5 | 617 | ||
AK150830.1 | - | 5 | 617 | |||
AK152295.1 | - | 5 | 617 | |||
AK152698.1 | - | 5 | 617 | |||
AK159676.1 | - | 5 | 616 | |||
BC138872.1 | - | 5 | 599 | 8861894 | ||
M96827.1 | - | 5 | 614 | |||
S67972.1 | - | 5 | 615 |