Risultati quantitativi derivanti da test affidabili, resi possibili da elevati standard di qualità
Ci impegniamo costantemente per garantire la migliore qualità possibile. Risultati accurati non solo nell'immediato, ma anche a lungo termine, per consentire ai Medici di monitorare il decorso della malattia e adeguare la terapia, quando necessario.
Il nostro sistema di qualità e i controlli dei processi di produzione sono progettati per garantire la standardizzazione degli allergeni, consentendo ai test ImmunoCAP di fornire una quantificazione precisa e riproducibile degli anticorpi delle IgE specifiche, confermata in molteplici studi e schemi di qualità.4,5
- Intervallo di misurazione quantitativo reale da 0,1 a 100 kUA/l.6,7
- Limite di quantificazione basso fino a 0,1 kUA/l.6,7
- Risultati coerenti con CV <15% per i test ImmunoCAP delle IgE specifiche.4,5
- Risultati dei test riproducibili nel tempo in differenti laboratori, su tutti i sistemi Phadia, supportando i Laboratoristi.4-6
Le decisioni clinico-diagnostiche supportate dai risultati dei test ImmunoCAP non possono essere applicate a risultati provenienti da altri sistemi diagnostici.8-11