Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sparc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_012656.1 | NP_036788.1 | 1 - 2 | 34 | 64 | |
XM_008767663.1 | XP_008765885.1 | 1 - 2 | 115 | 64 | ||
GenBank mRNA | BC061777.1 | - | 1 - 2 | 49 | 5621666 | 64 |
FQ212364.1 | - | 1 - 2 | 103 | 64 | ||
FQ212499.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ213815.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ213945.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ214222.1 | - | 1 - 2 | 69 | 64 | ||
FQ214492.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ214649.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ214673.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ215581.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ215622.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ215818.1 | - | 1 - 2 | 79 | 64 | ||
FQ216823.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ217546.1 | - | 1 - 2 | 69 | 64 | ||
FQ219866.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ219932.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ219983.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220043.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ220046.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220186.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ220287.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ220443.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ220507.1 | - | 1 - 2 | 76 | 64 | ||
FQ220572.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220644.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220827.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220880.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ220901.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ222224.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ223025.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ224996.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ225033.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ225092.1 | - | 1 - 2 | 64 | 64 | ||
FQ225200.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ225220.1 | - | 1 - 2 | 47 | 64 | ||
FQ225486.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ225609.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ225618.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ225678.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ225688.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ225694.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ225722.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ225884.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ225914.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ225965.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ226299.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ226354.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ226360.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ226584.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ226599.1 | - | 1 - 2 | 69 | 64 | ||
FQ226651.1 | - | 1 - 2 | 91 | 64 | ||
FQ226731.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ226746.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ227279.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ227628.1 | - | 1 - 2 | 76 | 64 | ||
FQ227644.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ227708.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ227725.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ227727.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ227749.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ228032.1 | - | 1 - 2 | 48 | 64 | ||
FQ228597.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ229172.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ229199.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ229230.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ229283.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ229299.1 | - | 1 - 2 | 51 | 64 | ||
FQ229316.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230086.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ230210.1 | - | 1 - 2 | 69 | 64 | ||
FQ230381.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230595.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ230619.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230667.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230705.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ230778.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230864.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ230993.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ231067.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ231166.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ231444.1 | - | 1 - 2 | 67 | 64 | ||
FQ231523.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ231543.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ231632.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ231753.1 | - | 1 - 2 | 65 | 64 | ||
FQ231815.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ231918.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ231975.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ232191.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232201.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232271.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ232364.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ232445.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ232464.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232710.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ232838.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232847.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232862.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ232869.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232965.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232977.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ232986.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ233178.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ233669.1 | - | 1 - 2 | 67 | 64 | ||
FQ233698.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ233777.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ233810.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ233845.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ233850.1 | - | 1 - 2 | 69 | 64 | ||
FQ233926.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234069.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234108.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234199.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234410.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ234418.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234523.1 | - | 1 - 2 | 55 | 64 | ||
FQ234589.1 | - | 1 - 2 | 66 | 64 | ||
FQ234657.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
FQ234685.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ234766.1 | - | 1 - 2 | 65 | 64 | ||
FQ235008.1 | - | 1 - 2 | 70 | 64 | ||
FQ235038.1 | - | 1 - 2 | 68 | 64 | ||
FQ235049.1 | - | 1 - 2 | 50 | 64 | ||
Y13714.1 | - | 1 - 2 | 34 | 64 |
Set Membership: |
Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons |