近日,人人都在談論全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)——PFAS到底是什麼物質,為什麼它們如此重要,以及我們如何防止PFAS對人類和地球產生有害影響。您對這些令人厭惡的化學品究竟瞭解多少呢?本文對相關的基礎知識作了抽絲剝繭的解讀。
關於PFAS:「永久」的化學品
PFAS(全氟/多氟烷基化合物:Per- and polyfluoroalkyl substances)化學品用途廣泛、持久性強。它們以氟(F)及碳(C)為基礎,是一大類合成化合物,因其耐熱、耐水與耐油的性質用於各種消費品和製造工藝。由於PFAS的碳氟鍵十分強大且穩定,因此非但不會分解,反而還會繼續進行生物積累。因此,它們是當今留存時間最持久的環境污染物之一。
PFAS的足跡遍佈全球
大多數人會通過飲用和食用含有PFAS的水和食物而接觸到這類化學品。科學研究表明,在環境中接觸一定量的PFAS可能會危害對人類和動物的健康。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)和世界衛生組織的說法,接觸PFAS不但會增加罹患膽固醇和癌症的風險,還會干擾到激素和甲狀腺功能。
關於PFAS還有很多未解之謎
PFAS的化學品足有成千上萬種,它們存在於各種紛繁複雜的消費、商業和工業產品中。這使得研究和評估「PFAS潛在的人類健康和環境風險」變得相當棘手。儘管面臨這些挑戰,全球各地的研究人員仍在努力回答有關PFAS的關鍵問題,包括:
  • 如何更好、更有效地檢測和測量空氣、水體、魚類和野生動物之中所含的PFAS?
  • 接觸到PFAS的人有多少?
  • PFAS對人類和環境的危害有多大?
  • 如何去除飲用水中的PFAS?
  • 如何管理和處置PFAS?
面臨這些問題,如何盡力保護人類健康和環境?上述問題的答案將有助於全球合作夥伴作出更明智的決策。
液相層析-串聯質譜分析技術(LC-MS/MS)在PFAS研究中發揮著重要作用
隨著科學界對PFAS的理解不斷加深,全球各地的監管機構也時常更新檢測要求,以保護人類健康。這使得PFAS變成了一個快節奏的動態研究領域,各實驗室需要定期跟蹤不斷變化的法規和新發現的污染物。
標準化的PFAS分析方法通常依靠現代分析技術,例如固相萃取、燃燒-離子層析法(CIC)、液相層析法(LC)質譜法(MS)來分離、鑒定和量化樣品中的已知PFAS。
想瞭解更多關於PFAS檢測、技術和分析方法的資訊嗎?
下載白皮書:《PFAS檢測:滿足監管標準(當前和未來)所需的技術》
註冊即可按需查看相關的專家圓桌會議情況:為什麼PFAS檢測的難度如此之高?