學習、追蹤、檢測 
特異性 IgE 血液檢測是快速且可靠的方式,可準確取得有關您獨特過敏誘發因子的結果。使用我們的症狀追蹤工具,協助找出關鍵症狀情報,並與您的醫療服務提供者分享。只要幾分鐘就能搞定。
您的症狀檔案已就緒!
檔案完成
檔案完成
檢閱結果
檢閱結果
後續步驟
後續步驟
請在下方檢閱您的完整檔案。
這包括您的症狀、誘發因子、檢測選項等摘要。您可以輕鬆分享、列印或下載這些結果。
Icon
My Symptom Profile
Date:
Icon
摘要
Icon
參考資料
進一步瞭解特定的 IgE 血液檢測。
在與您的醫療病史和檢測 (例如針對食物或呼吸過敏的特異性 IgE 血液檢測) 比對後,此資訊可協助您的醫療服務提供者制定檢測策略與專門的誘發物管理計畫,以協助減少暴露於疑似的過敏原。
等一下。我一直讀到的這個特異性 IgE 血液檢測是什麼?
感謝您提問!特異性 IgE 血液檢測可測量血液中特定抗體的濃度。這些抗體過敏敏感性的指標,並且可以幫助您的醫療服務提供者判斷您是否過敏以及對什麼過敏。    
好複雜啊。我該如何與我的醫療服務提供者討論? 
我們希望在討論所有過敏事宜時您能感到自在並能掌控情況,因此我們請來經委員會認證的內科和過敏暨免疫科醫師 Lakiea Wright 醫師來協助您。Wright 醫師鼓勵患者提出以下幾個問題:
  1. 我想要進行特異性 IgE 血液檢測。根據我的症狀,這項檢測是否合適?
  2. 我需要看過敏專科醫師嗎?
  3. 我是否應該記錄症狀和/或食物日誌? 
  4. 有可能擺脫過敏嗎? 
  5. 請問您是否可以提供一份我應該避免或減少接觸的完整過敏原清單? 
  6. 我該如何避免或減少接觸我的過敏引發物?
  7. 我現在或未來是否會對其他過敏原過敏? 
  8. 我是否需要帶著腎上腺素針劑? 
  9. 您能否判斷我對過敏原的反應會有多嚴重? 
  10. 我是否該使用非處方藥治療我的症狀?
進一步瞭解過敏的血液檢測。
Icon
My Symptom Profile
Date:
Icon
特異性 IgE 血液檢測詳細資料
特異性 IgE 摘要: 
過敏的特異性 IgE 血液檢測並不是新的檢測,但比起如皮膚過敏原穿刺檢測等其他選項,其較不為人所知,而您的醫療服務提供者可能不太熟悉。您當然可以研究您的選項,並告訴醫療服務提供者您想要進行特異性 IgE 血液檢測。與醫療服務提供者分享您所瞭解的內容也可能有所幫助。 
您的醫療服提供者可能需要知道的特異性 IgE 血液檢測資訊: 
  • 其為一項快速、簡單的抽血作業,用於測量血中的抗體 (IgE) 量,此抗體為過敏敏感性的指標。 
  • 此結果可能有助於您的醫療服務提供者發現潛在的風險,如交叉反應所造成的過敏反應。
  • 不同於皮膚穿刺檢測,沒有不良過敏反應的風險。
  • 特異性 IgE 血液檢測的候選者不需要停用過敏用藥。 
  • 抽取血液檢體後,會將其送至實驗室進行分析。結果會在 24 至 48 小時內送回。 
  • 檢驗使用 Phadia ImmunoCAP™ 特異性 IgE 血液檢測進行,其使用比放射性過敏原吸附檢驗 (RAST) 更準確的螢光酵素免疫分析法。(如果您有聽過就會知道,而您的醫療服務提供者很有可能知道。) 
  • 它能測試數百種過敏原,包括花粉、黴菌、食物和動物毛屑,並適用於任何年齡。 
Icon
給醫療服務提供者的工具與資源
有關過敏資訊及其他資訊...
Image
依名稱或類別搜尋常見的過敏原。
Image
建立已儲存的過敏原清單。
Image
下載、列印或分享重要的過敏原資訊。
有關過敏資訊及其他資訊...
過敏原基本資料
取得有關過敏的有用詳細資訊,包括減少暴露的提示,以助於處置症狀。查看過敏原基本資料
allergyinsider.com/allergeninfo
有關過敏資訊及其他資訊...
更多資訊與資源
請造訪 www.allergyinsider.com
Image
Image