過敏原的血液檢測 優勢、類型和臨床考量
關於過敏的血液檢測
血液檢測又稱為特異性 IgE 檢測,是一項功能強大的過敏診斷工具,可測量血液中特異性 IgE 抗體的濃度。它可以檢測數百種過敏誘發因子,如花粉、 黴菌食物動物皮屑。 
任何可偵測到的特異性 IgE 濃度,都表示對特定過敏原的致敏反應。如果其與您在接觸到特定過敏原時出現症狀相關,則即使是低濃度的致敏反應也可能具顯著意義。反之亦然。您也可能對任何濃度的過敏原產生敏感。但若您未在接觸到過敏原時產生症狀,您則沒有臨床上的過敏。免疫血液檢測的結果,連同詳細醫療病史和身體檢查,將幫助醫療服務提供者為您量身制定一套過敏症狀的治療計畫。
血液檢測能如何幫助辨識過敏? 
辨識潛在過敏誘發因子的重要性。追蹤您的症狀。
您是否為醫療服務提供者,正在尋找如何檢測您的病患資訊?
從訂購特異性  IgE  檢測到判讀結果,我們有您所需資源,讓您對 過敏診斷充滿信心。
過敏血液檢測的益處
進行特異性  IgE  檢測有許多好處。
可靠
特異性 IgE 血液檢測可持續提供準確的結果。準確判斷一或多種過敏原致敏反應,有助於醫療服務提供者開立適當的用藥,例如抗組織胺或急救藥物,並建立用於管理過敏症狀的自訂計畫。 
簡單且方便操作
任何發生類過敏症狀的人都可以接受特異性 IgE 血液檢測。這表示任何年齡的人都可以接受血液檢測。檢測相當容易執行,且無論年齡、皮膚狀況、抗組織胺使用或懷孕與否皆能執行檢測。1-4 
安全又快速
不同於皮膚點刺測試,血液檢測不會誘發過敏反應。對於面臨致命性嚴重過敏反應的個體來說,這一點特別重要。對嬰幼兒及孩童來說,單一針次的血液樣本可能會比多次皮膚點刺的刮刺更不具心理負擔。進一步瞭解特異性 IgE 檢測與其他過敏檢測選項有何不同
範圍廣泛
特異性 IgE 血液檢測可檢測超過 500 種全過敏原與混合物,例如花粉、食物和動物皮屑,使用單一血液樣本即可搞定。辨識出所有造成症狀的相關過敏原,是提供全方位過敏原預防建議,並讓患者保持在低於 症狀臨界點狀態的先決條件。 
詳細內容
血液檢測可以偵測各種過敏原致敏的濃度。過敏血液檢測同時也能幫助醫療服務提供者發現潛在風險,如交叉反應所造成的過敏性反應。症狀可能具有不同來源的過敏原誘發因子或蛋白質家族 ,因此需要量身打造的治療策略。 
過敏血液檢測類型
特異性  IgE  血液檢測有兩種類型 ,可協助診斷 過敏:
  • 全過敏原檢測 有助於識別過敏性誘發因子,並協助排除 某種 過敏 。5-7
  • 分子過敏原檢測 有助於找出可能導致 症狀的過敏性蛋白質。8
完整過敏原檢測
完整過敏原的特異性  IgE  檢測可用於協助確認疑似的過敏、判斷引起反應的 原因 ,或一次排除過敏。 
分子過敏原檢測
分子過敏原的特異性  IgE  檢測有助於識別可能引起反應的特異性蛋白質。因此,我們不再只是知道, 舉例來說 , 某個人對 花生 有過敏反應, 血液檢測 可協助 準確地指出花生中哪些蛋白質可能會誘發 某種反應。瞭解特異性蛋白質 有 助於 醫療服務提供者判斷 是否 有 更嚴重的 全身性反應,還是有局部輕微反應的 風險 。 
分子過敏原檢測有助於:
  1. 評估全身性反應的風險。 
  2. 說明由交叉反應所引起的症狀。 
  3. 改善診斷準確度。 
過敏科學
蛋白質和過敏
臨床考量:診斷檢測的重要性 
單憑理學檢查、臨床觀察及患者病史所作出的過敏診斷,可能會有不準確或不完整的診斷結果。但目前已證實透過加入診斷檢測協助進行區別診斷,可增加醫師診斷的信心達百分之 90。9,10 
診斷檢測也能以下列方式提供協助:11-13 
  • 改善病患的生活品質與和生產力。 
  • 降低因缺席造成的相關成本。 
  • 最佳化藥品使用情況。 
  • 減少非排程的醫療就診。 
  • 降低用藥成本。 
測量循環中的 IgE 抗體,提供一個對一種過敏原其致敏反應的客觀評估。一般而言,低濃度的 IgE 抗體代表臨床疾病的發生率較低,而對針對某種過敏原產生的高濃度抗體,即顯示其與臨床疾病之間具有高度關聯。14 
若檢測結果為陰性,醫療服務提供者即可完全排除 IgE 媒介過敏是導致患者產生症狀的原因,讓其能將治療途徑、用藥和疾病管理引導至更佳正確的方向。9,10 
瞭解哪一種蛋白質是問題所在 
蛋白質的穩定性或易變性,以及過敏原來源中所包含的量,為最重要的兩項貢獻因素。 
穩定性:植物內含成分的蛋白質家族依其穩定性排序。同一個蛋白質家族有著同樣等級的穩定性。舉例而言,儲藏蛋白家族為非常穩定的蛋白質。Profilin 及 PR-10 家族的蛋白質則為相當易變的蛋白質。15
易變性:易變蛋白會透過處理或烹調,或唾液或腸道中的酵素輕鬆分解。因此在攝取時,它們僅會在局部產生反應。至於穩定的蛋白質,則會以或多或少的完整型態進入循環,因此可能引起全身性反應。15 
有些蛋白質具有類似結構和跨物種的功能,廣泛分佈於許多過敏原來源之中。因此這些蛋白質可能會造成交叉反應的 IgE 抗體,其會鍵結到超過一種過敏原來源。瞭解各物種之間的交叉反應有助於醫療服務提供者瞭解多重致敏反應,例如在花粉食物過敏症候群中看到的例子。
已證實透過加入診斷檢測協助進行區別診斷,可增加醫師診斷的信心達百分之 90。9,10
幫助病患找到答案。
患者的症狀及臨床表現涵蓋廣泛的診斷可能時,例如 IgE 媒介過敏,檢測的結果可成為相當有價值的工具以幫助確定診斷。與個案的病史一併使用,血清檢測能幫助您帶來不確定診斷的明確性,提供明確的結果以利與患者解釋和說明。 
邁出下一步。  
從訂購特異性  IgE  檢測到判讀結果,我們有您所需資源,讓您對 過敏診斷 充滿信心。
您要如何取得過敏檢測?請立即諮詢您的醫療服務提供者。
藉由找出您精確的過敏並判斷出您所對致敏的蛋白質為哪些,過敏血液檢測有助於確認您的誘發因子,並協助將您的過敏管理計畫最佳化。
任何醫療服務提供者都可以訂購特異性 IgE 血液檢測,無需至專科醫師就診。或者,您可以直接向實驗室提出要求。您可以選擇如何進行檢測。 
充分利用您的約診。
回答我們的一系列問題,協助您更加瞭解自己的症狀。門診訪診期間,請與醫療服務提供者一起檢視您的答案,以決定特異性 IgE 血液檢測是否適合您。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
相關內容
想要進一步瞭解檢測及診斷嗎?探索各種主題。
  1. Siles RI, Hsieh FH.Clev Clin J Med.2011;78(9):585-592.
  2. Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol.2008;121(3):646-651. 
  3. Belhocine W, et al.Pediatr Allergy Immunol. 2011;22:600-607.
  4. Bacharier LB, et al.Allergy.2008;63(1):5-34. 
  5. Adapted from Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al.The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary car.Allergy.2004;59 Suppl 78:35-41.
  6. Adapted from Niggemann B, von Berg A, Bollrath C, et al.Safety and efficacy of a new extensively hydrolyzed formula for infants with cow’s milk protein.Pediatr Allergy Immunol.2008;19:325-31. 
  7. Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M O’B Hourihane J, et al.Testing children for allergies: why, how, who and when; an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section of Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation.Pediatr Allergy Immunol.2013;24:195-209.
  8. Canonica GW, Ansotegui I, Pawankar R, et al.A WAO – ARIA - GA2 LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics.World Allergy Organ J. 2013;6:17. 
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al.The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care.Allergy.2004;59 (Suppl 78):35-41.
  10. Niggemann B, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by invitro allergen specific IgE testing.Pediatr Allergy Immunol.2008;19:325-331. 
  11. Welsh N, et al.The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting.J Am Pharm Assoc.2006;46:627.
  12. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al.Identification of allergic disease among users of antihistamines.J Manag Care Pharm.2004; 10 (3): 234-238. 
  13. Szeinbach SL, Seoane-Vazquez EC, Beyer A, Williams PB.The impact of allergic rhinitis on work productivity.Prim Care Respir J. 2007;16(2):98-105.
  14. Yunginger JW, et al.J Allergy Clin Immunol.2000;105(6pt1):1077-1084. 
  15. Molecular Allergology Users Guide.European Academy of Allergy and Clinical Immunology.2016. http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.