Diagnosi di Mieloma Multiplo
Quali sono le responsabilità dei medici di base?
Introduzione
Perché la diagnosi precoce è importante? 
Oltre il 50% dei pazienti affetti da mieloma
Incorre in un ritardo diagnostico di oltre 6 mesi qualora la diagnosi venga effettuata dal medico di base1.
Oltre il 70% dei pazienti
manifesta ulteriori sintomi e complicanze come risultato di una diagnosi ritardata2.
La diagnosi tempestiva e la successiva gestione del mieloma multiplo evitano complicanze che influiscono sulla qualità della vita dei pazienti. Una diagnosi precoce e quindi l'inizio del trattamento migliorano significativamente il tasso di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti.
Gli erogatori di assistenza primaria svolgono quindi un ruolo fondamentale nel riconoscere ed escludere il mieloma multiplo nelle fasi iniziali della malattia.
Tasso di sopravvivenza a 5 anni
84%
di Diagnosi in Fase Precoce
5 Year Survival Rate 84%
26%
di Diagnosi in Stadio Avanzato
5 Year Survival Rate 26%
Speaker
In questo video
Image of webinar speaker, Professor Andrew Spencer
Professor Andrew Spencer
Responsabile dell'Ematologia Maligna, del Trapianto di Cellule Staminali e della Ricerca sul Mieloma presso l'Alfred Hospital in Australia
Punti chiave
Riconoscere i segnali di allarme precoci del Mieloma Multiplo
I sintomi del mieloma multiplo sono aspecifici e possono imitare il processo di invecchiamento o condizioni più comuni riscontrate dal medico di base, come diabete, ipertensione e cardiopatie4.
I pazienti accusano spesso dolore osseo, dolore dorsale, dolenza e malessere generale.
Quando i sintomi sono inspiegabili o persistono nonostante l'intervento, è necessario prestare attenzione a uno o più segnali di allarme precoci del Mieloma Multiplo4.
Diagramma che descrive le fasi del riconoscimento dei primi segni premonitori del mieloma multiplo
Quali sono i primi segnali d’allarme e gli esami del sangue da ordinare?
Gli eventi CRAB del Mieloma Multiplo
Con il progredire del Mieloma Multiplo, le forme più avanzate della malattia sono legate a danni agli organi vitali. Questi eventi sono noti come eventi CRAB del mieloma multiplo e includono ipercalcemia, insufficienza renale, anemia e lesioni ossee.
Richiedi gli esami del sangue appropriati per escludere il mieloma multiplo
Per escludere il mieloma multiplo, è raccomandata una serie di esami del sangue, come indicato nella pubblicazione del Dottor Joseph Mikhael, Medico e Direttore Medico della International Myeloma Foundation4. Questi esami includono, ma non si limitano a:
  • Conteggio ematico completo - per verificare la presenza di anemia e aumento della velocità di sedimentazione degli eritrociti (ESR)
  • Pannello biochimico sierico - per verificare la presenza di calcio elevato, creatinina elevata e albumina bassa
  • Analisi delle proteine nel siero - per verificare la presenza di proteina M mediante elettroforesi delle sieroproteine e/o test delle catene libere leggere nel siero (sFLC)
Adattato da:
Seesaghur A et al. Clinical features and diagnosis of multiple myeloma: a population-based cohort study in primary care. BMJ Open 20213
Referral all'ematologo
Quando i sintomi del paziente e i risultati dei test di laboratorio di base suggeriscono la presenza di mieloma multiplo, la valutazione delle proteine sieriche è utile per confermare o escludere la diagnosi4.
Il tasso di sopravvivenza dei pazienti affetti da mieloma multiplo aumenta di oltre 1,5 volte quando la diagnosi è ottenuta attraverso il percorso di referral del medico di base e non quello d'emergenza5.
In quanto punti di riferimento per una diagnosi precoce del Mieloma Multiplo, i medici di base dovrebbero essere vigili sui segnali di allarme precoci. Richiedere la combinazione ottimale di test per escludere il mieloma multiplo in una fase precoce permette un referral più rapido all'ematologo
Quali sono i primi segnali d’allarme e gli esami del sangue da prescrivere?
Se ti è piaciuto questo contenuto, ti piaceranno anche questi:
Comprendere il mieloma multiplo
Articolo
Comprendere il mieloma multiplo
Sintomi, manifestazioni e complicanze
 Linee guida per il monitoraggio del mieloma multiplo per il rilevamento delle recidive
Approfondimento da parte di esperti
Linee guida per il monitoraggio del mieloma multiplo per il rilevamento delle recidive
L’International Myeloma Working Group (IMWG) produce linee guida per il monitoraggio del mieloma multiplo e delle malattie correlate
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori