Smart H2O für Sie und Ihre Forschungsarbeiten
Gereinigtes Wasser für präzise Ergebnisse
Erzielen Sie präzise Ergebnisse durch eine zuverlässige Versorgung Ihrer klinischen Analysegeräte mit gereinigtem Wasser. Die Systeme bieten einen vollautomatischen Betrieb und integrierte Wasserhärtestabilisatoren, sodass ein separates Gerät zur Wasserenthärtung nicht erforderlich ist. Wählen Sie ein ideales System, je nach Größe Ihres Analysegeräts.
Auswahltool für Laborwassersysteme
Finden Sie die idealen Wasseraufbereitungssysteme und Zubehör für Ihre Ansprüche – mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ Auswahltool für Laborwassersysteme.  
Konfigurieren Sie Ihr System ›
Auswahltool für Laborwassersysteme und Zubehör
Ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Diese Systeme für 20 oder 40 Liter pro Stunde werden mit Vorbehandlung und integriertem 100-Liter-Tank geliefert.
Ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Sie haben die Wahl zwischen Systemen für 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h. Alle Versionen werden mit Vorbehandlung geliefert.  
Ideal zur Versorgung klinischer Analysatorsysteme. Sie haben die Wahl zwischen dem Thermo Scientific™ MediTower™ mit 60 oder 120 l/h . Beide werden mit Vorbehandlung und integriertem Drucktank geliefert.
Am Gespräch teilnehmen
Unsere interaktiven Webinare bieten Ihnen die Möglichkeit, mit unseren Experten zu sprechen
Lab Water Source
Lab Water Source: Da Wasser das universale Lösungsmittel ist und in fast allen Laboranwendungen zum Einsatz kommt, muss es frei von Verunreinigungen sein, damit Sie bei Ihren Ergebnissen garantiert gleichbleibende Ergebnisse erhalten. Die Webinar-Serie Lab Water Source behandelt alles – von den Grundlagen für den Kauf und die Pflege eines Laborwassersystems bis zur Sicherstellung, dass das Wasser Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.
Cell Culture Café: Experimente mit Zellkulturen reagieren oft empfindlich auf organische, anorganische und bakterielle Kontamination. Damit Ihre Versuche zu einheitlichen Ergebnissen führen, muss das verwendete Wasser frei von diesen Verunreinigungen sein. Wir erläutern, welche Verunreinigungen im Wasser auftreten und wie diese entfernt werden können.