マイクロアナリシスおよび電子顕微鏡
X 線マイクロアナリシス分析装置による最良の方法
SEM/EDS および SEM/WDS による Thermo Scientific X 線マイクロアナリシス Pathfinder は、従来の元素ベースの X 線分析装置で発生していた多くの問題点を解決します。できる限り最も正確なデータを確保する数々の処理アルゴリズムとともに、スペクトルイメージングデータを基礎として使用することにより、Pathfinder ソフトウェアはサンプルの化学物質の相を分類します。有用な情報があらゆるバイアスなしに、簡単に数分で得られます。Pathfinder ソフトウェアは、EDS および WDS の使い方を一変させます。
デモのご依頼・資料請求・お問い合わせはこちら
クイックリンク
関連するマイクロアナリスおよび電子顕微鏡
EM-Solutions
弊社の革新的な顕微鏡とアプリケーションの専門情報は、画期的な発見を加速し、生産性を増大し、最終的には世界を変革するという疑問に対する貴重な回答を見つける役に立ちます。
GSR-System-Screens230x195
Phenom Desktop システムは、非常に多様なアプリケーションにおいて要求される高分解能と高品質のイメージングや分析へ直接アクセスできます。迅速なサンプルロードとイメージングの超高速時間により、効率の良い異物分析、品質保証プロセス、材料の非破壊テストが改善されます。
Pathfinder-全タイプ
Pathfinder X 線マイクロアナリシスソフトウェアは、電子顕微鏡用のエネルギー分散型 X 線分析装置(EDS)および波長分散型X線分光器(WDS)でご使用いただけます。Pathfinder ソフトウェアは、最新の X 線検出器技術から得られるデータを斬新かつ効率的な方法で処理し、分析時間を数時間から数分間まで劇的に短縮します。
この分光器は、元素分析において比類のない速度と信頼性を実現します。搭載されたエキスパートシステムは、アライメント、分析設定、およびデータ取得を自動的に処理するため、真に統合的な EDS/WDS システムが実現し、高分解能微量分析が EDS システムと同じように容易になります。
UltraDry EDS 検出器
きわめて高い収率において卓越した分解能を発揮し、より正確な X 線の解析を迅速に展開します。X 線マイクロアナリシスソフトウェア Pathfinder は、金属および鉱物、先端材料、および半導体材料の分析に最適なツールとなります。 
WDS 技術を閲覧します
Wiley Essential Knowledge Briefing シリーズの 「波長分散(X 線)分光法」の 30 ページのパンフレットを注文してください。SEM/EDS を補完する貴重な、今や、アクセス可能なテクニックについてご覧ください。
コピーを入手します