Attune フローサイトメーターは、非常に高速のサンプル流速、高い目詰まり防止、および卓越した信頼性を実現するハードウェア機能を備えた、コンパクトな卓上型セルアナライザーです。Attune装置は、空間的に独立したレーザーを最大4つと14の蛍光検出器で構成できます。アコースティックフォーカシングテクノロジーはデータの完全性を損なうことなく、従来のサイトメーターより10倍速い最高1,000 µL/minというサンプル流量を可能にします。Attune Cytometric Softwareを使用するとシステムの使用が簡単になり、21 CFR part 11に対応したオプションモジュールを提供します。
Attune CytPixモデルは高速の明視野カメラを取り入れており、細胞集団がフローセルを通過する際に個々の細胞の画像を捕捉します。自動の画像解析ソフトウエアは、標準的な蛍光パラメーターと統合された形態測定データを生成します。これらの機能により、研究者はデータの精度と正確性を向上させサンプルの生物学に関する新たな知見を得ることができます。 
当社の装置構成ツールを利用して、研究ニーズに適したシステムを構築できます。
研究目標に合わせてAttuneシステムを設計しましょう
Attune フローサイトメーターを表示
Attuneセルアナライザーの機能
アコースティックフォーカシングサイトメトリー
音波は正確な細胞配置を可能にするため、卓越したデータ品質と約10倍速いサンプル流量を実現します。
アコースティックフローセルを通過する細胞の可視化
イメージングが強化されたフローサイトメトリーデータ測定の可視化
エジソン賞受賞のAttune CytPix フローサイトメーターがイメージングとフローサイトメトリーをどのように統合して、データの精度と正確性を向上させるかをご覧ください。
イメージングが強化されたフローサイトメトリーデータ測定の可視化
フローサイトメーターを購入する際の考慮事項
キーとなる実験コンセプトとフローサイトメーターのコンポーネントについてご覧ください。
ラボ環境でフローサイトメーター装置を操作する科学者
教育ビデオおよびWebセミナー
Attune フローサイトメーターをラボで使用している研究者の話をご覧ください
研究発表者J Paul Robinson、Sara De Biasi、Jordi Petriz、およびHerve Lucheの写真
無料—フローサイトメトリーパネルデザインサービスおよびPanel Builderツール
当社のエキスパートが無料でパネルを設計します。製品を購入する必要はありません。
ワークフロー自動化オプション
Attuneフローサイトメーターとオートサンプラーを組み合わせることで、ワークフローの効率を向上させ、ロボット統合を追加してスループットを最大化できます。
Attune NxTフローサイトメーターとCytKick Maxオートサンプラーの画像
1x1 image pixel for data collection