Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific ClipTipチップは、ラボのピペッティング作業において精度と使いやすさを向上させるように設計された優れたツールです。独自のClipTipテクノロジーにより、チップは確実に取り付けることができ、チップの外れやサンプル損失のリスクを低減します。この革新的なシステムは、精度、信頼性、ユーザーの快適性を兼ね備えており、幅広いアプリケーションで優れた結果を提供します。
ClipTipシステム | 摩擦によるシーリングシステム |
---|---|
メカニズム上のリレーにより、チップを所定の位置に確実に固定するピペットノズル上のクリップが設計されています。この技術により、チップが外れるリスクを排除し、サンプルロスや汚染の可能性を低減します。 | ピペットチップとピペットノズルの間にぴったりとフィットするリレー。 チップは、フリクションシールを形成するまでノズルに押し付けられます。チップを取り付けるのに必要な力のばらつきがあり、結果の一貫性が損なわれる可能性があります。 |
![]() | ![]() |
ClipTipの確実性 | Fit for Purpose | 色分けされたチップラック |
![]() | ![]() | |
ClipTipチップは、チップを取り外すことを決定するまで密閉されています。一貫性と再現性のあるピペッティングを可能にします。 | お客様の科学的成果をサポートするための当社の取り組みは、お客様が製品を最高品質であることを信頼し、お客様のアプリケーション要件に応じて性能に対する期待を満たすか、それを上回ることができるようにすることから始まります。 | ClipTipチップラックは色分けされているため、エンドユーザーはアプリケーションに適したチップ容量を選択できます。 |
チップタイプ | 特長 | 推奨用途 |
フィルター付きチップ |
| |
ノンフィルターチップ
|
|
|
色 | 96フォーマット容量範囲 | 384フォーマット容量範囲 |
| 10/20 µL | 12.5 µL |
| 50 µL | 30 µL |
| 100/200 µL | 125 µL |
| 300 µL | - |
850/1,000 µL | - | |
| 1,250 µL | - |
ClipTip テクノロジーは、ピペットとチップがピペッティングシステムを形成する優れたソリューションであり、再現性の信頼を高め、チップの取り付けと取り出しに必要な力を軽減します, 優れた正確度と精密度を確保します。
ピペット | 互換性のあるClipTipチップ | 特長と利点 |
F1–ClipTipマニュアルピペット
| 20 µl、50 µl、200 µl、300 µl、300 µl Ext、1,000 µl
| インターロックClipTipテクノロジーは、すべてのチャンネルで確実なシールを提供 軽いチップ脱着力 容量ロックシステムにより容量ズレを防止 左利き用または右利き用の調整可能なフィンガーレストが備わった軽量ハンドル
|
E1-ClipTip電動ピペット
| 96フォーマット 12.5 µl*および12.5 µl Ext、200 µl、300 µlおよび300 µl Ext、1,000µl、1,250 µl
384フォーマット: 12.5 µlおよび12.5 µl Ext、30 µl、125 µl
| リキッドハンドリングにおいて汎用性の高いソリューション。Preset機能でピペット操作をすぐに開始したり、Matrix機能を使用してカスタムのステップベースプログラムを作成することが可能 インターロックClipTipテクノロジーは、すべてのチャンネルで確実なシールを提供し、誤差を排除 イコライザーの調節可能なスペーシングにより、異なるフォーマットの容器間で(例:チューブからプレートへ)素早くサンプル移送が可能。 電動チップイジェクションと人差し指の操作は人間工学と効率を向上させ、手にかかる負荷を軽減 Bluetooth搭載モデルをMy Pipette Creatorアプリケーションに接続することで、集約的で効率的なプログラミング、データ保存、および共有が可能 |
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.