Applied Biosystems QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは、独自のマイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーを用いたデジタルPCR(dPCR)プラットフォームです。これにより、dPCRに必要なすべてのステップ(コンパートメント化、サーマルサイクリング、データ取得)を単一の装置で実行できます。 このdPCRワークフローは、これまでの使い慣れたqPCRワークフローと同様の使いやすさ、ハンズオンタイム、一貫性を維持しています。
カタログをダウンロード
dPCRは、検量線を必要とせず、ばらつきが低く、かつ高精度を実現しています。QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは、1つの装置でワークフローを完結することができ、必要なステップを1つのプレートに集約しています。また、これまで必要だった複数のステップや複数の機器でのワークフローを1ステップqPCRのようなシンプルなワークフローで実現しています(図1)。
QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは独自のマイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーにより、高精度のdPCR結果を実現しています。MAPプレート(図2)には16個の反応区画があり、不透明の正方形になっています。拡大すると、各区画は20,480個の固定配列マイクロチャンバーで構成されているのが分かります。マイクロチャンバーは、PCR試薬を行き渡らせるための分配流路によってつながっています。試薬がマイクロチャンバーに充填されると、PCR増幅が進行し、DNA増幅に成功したマイクロチャンバーの数がカウントされます。
図1:反応ミックスを調製し、プレートに分注し、ランを実行し、データを解析します
1つの機器、1つのプレート、シンプルなワークフロー
面倒なサンプル、試薬準備手順を省略します。QuantStudio Absolute Qシステムの操作は最低限の手順で完了するため、ハンズオンタイムは約5分です。
業界をリードする一貫性
マイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーを搭載したQuantStudio AbsoluteQシステムとMAP16 dPCRプレートは、マイクロチャンバー全体で優れた一貫性を実現します。
サンプル量のロスを最小限に抑制
MAPテクノロジーによる試薬ローディング技術を活用しているため、インプットサンプルの95%以上を解析可能です。他のdPCRプラットフォームでは25~60%を示します。
迅速なデータ取得
マイクロチャンバーの生成、プレートの移動、サンプルの読み取りにかかる貴重な時間を無駄にしません。約90分*で、試薬の区画化、サーマルサイクリング、データ収集が完了し、この間、手動での移し替え手順は必要ありません
*90分には試薬の区画化、サーマルサイクリング、データ収集が含まれます。ランタイムは、アッセイのサーマルサイクリング条件によっては異なる場合があります。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:17
Remaining Time -3:17
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
QuantStudio Absolute Qソフトウエアバージョン6.3
絶対定量のためのパワフルでシンプルなdPCRQuantStudio Absolute QデジタルPCRソフトウエアバージョン6.3の最新イノベーションにより、デジタルPCR実験の可能性を最大限に引き出せます。生産性を向上させ、ユーザーエラーの可能性を最小限に抑えるように設計されているため、すぐに開始することができ、デジタルPCRワークフローにおける各段の精度レベルを実現できます。
ソフトウエアの特長
効率の向上
合理化されたセットアップテンプレートと事前設定されたしきい値による、迅速な分析
分析機能の向上
信頼区間、精度、CNV計算、統合された希釈係数の計算など、重要な関数の解釈が向上
バッチ分析および実験分析のさまざまなサポート
Studyモードでは、複数のプレート*から最大384のサンプルをグループ化し、ワンクリックで結果の分析とレポートを同時実行
有益な品質管理ツール
品質管理の深い洞察とシンプルなレポート作成により、結果をより深く理解可能に
*シングルまたはデュアルキャリブレーションのQuantStudio Absolute Q dPCRシステムで最大24枚のプレートをStudyモードで組み合わせ可能
関連するアプリケーション
DNAおよびRNAアプリケーション用のマスターミックス溶液
Absolute Q DNA dPCR Master Mix
詳細を見る
Absolute 1-step RT dPCR Master Mix
詳細を見る
DNAアプリケーション用のAbsolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X)およびRNAアプリケーション用のAbsolute Q 1-step RT Digital PCR Master Mix (4X)は、QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムで最適な性能を発揮するように特別に設計されています。これらの組成は最大限のサンプルインプットを可能にし、最適なマルチプレックス性能とデジタルPCR感度を達成する目的で開発されています。
ロバストな試薬の区画化
MAPテクノロジーは、1パーティションあたり20,000を超えるマイクロチャンバーを再現性高く解析することが可能です。この解析可能なチャンバー数は、全体の約99%以上に相当します。
レアバリアントの高感度検出
QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは、試薬の区画化が非常に優れており、手動のワークフロー手順によって発生する可能性のあるエラーのリスクが軽減されているため、レアバリアントの検出と定量を正確かつ確実に実行します。
4つのチャンネルを使用した多重化アッセイ4を示すMAP16プレート
1反応で最大4つのターゲットのマルチプレックス
QuantStudio Absolute Qシステム上でMAP16プレートによって生成されたデータのタイプを実証するために、QuantStudio Absolute Qシステムの4つのすべての光学チャンネルを使用して、ターゲット1(FAM)、ターゲット2(VIC)、ターゲット3(ABY)、およびターゲット4(CY5)を検出するマルチプレックスアッセイを使用しました。この図は、MAP16プレート上の1回の反応からQuantStudio Absolute QAnalysisソフトウエアによって生成されたマイクロチャンバーポジティブのdPCR蛍光プロットとマップを示しています。
スループットと自動化のニーズを満たす柔軟な構成
パワフルでシンプルなデジタルPCRワークフローがさらに簡単になりました。作業開始時に、調製済みのAbsolute Q MAP16デジタルPCRプレートをプレート保管ラックにセットします。システムの最新ソフトウエアで「start(開始)」をクリックすると、すべてのdPCR実験がロード、アンロード、および処理されるため、その場から離れて別の業務に集中できます。別業務を行っている間にランが完了し、解析済みのデジタルPCRデータを調べることができます。
QuantStudio Absolute QデジタルPCRユーザーの声:
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:30
Remaining Time -1:30
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:38
Remaining Time -3:38
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Remaining Time -2:07
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:37
Remaining Time -1:37
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
当社の包括的なサービスプランのいずれかをご利用いただくことで、システムの稼働時間の最大化、修理のコストと所要時間の削減、機器の寿命の延長、最高のパフォーマンスの維持が実現できます。QuantStudio Absolute QデジタルPCRの場合、AB Assuranceサービスプランが最適です。問題の発生防止から迅速な解決まで、推測を交えることなく、装置の稼働時間維持に貢献します。
標準的な修理にはすべての部品代、人件費、出張費が含まれており、年次の定期メンテナンスにより機器の品質維持を容易にします。また、SmartStart Orientationなどの機能が、セットアップを成功に導きます。専門スタッフが指導するオンサイトオリエンテーションでは、実践的な実験準備、機器とソフトウエアのセットアップ、基本的なデータ分析などの指導が受けられます。 当社のサービスとサポートソリューションについては、thermofisher.com/instrumentservicesをご覧ください。
性能仕様
蛍光色素の互換性 | 詳細については、下記の光学系の構成表をご参照ください。FAM、HEX、VIC、ABY、ROX、CY5、JUN |
マルチプレックス数 |
4つの光学チャンネル(5つの光学チャネルシステムを持ち、リファレンスとしてROXを使用)
|
ダイナミックレンジ | 5 logs |
感度 | 1~100,000コピー |
精度 | ±10% |
サンプルスループット | 1ランあたり最大16サンプル1プレートに4、8、12、16サンプルをセット可能 |
1反応あたりのマイクロチャンバー数 | 20,480 |
解析可能なサンプル量の割合 | 95% |
システムの仕様
本体寸法 | 620 mm (l) x 600 mm (w) x 540 mm (h) 24.5 (l) x 23.5 (w) x 21 .2 (h)インチ |
寸法(パッケージ時) | 826 (l) x 940 (w) x 899 (h) mm, 32.5(l) x 37(w) x 35(h)インチ |
重量 | 約60 kg/132ポンド |
接続 | 電源、USB 3.0(専用のPCに接続) |
冷却モード | 強制対流 |
光源 | 赤色、青色、緑色のハイパワーLED |
光学チャンネル | 5色(固定) |
電源 | 100~240 Vac、50~60 Hz |
定格電力 | 1,200~1,600 W |
電流 | 12 A(110 V)、8.5 A(230 V) |
最大ノイズレベル | 70 dB |
専用コンピューターの要件
OS | Windows 10 (64-bit)以降 |
コンピューター | Dell OptiPlex XE3 Tower |
光学チャンネル
# | 蛍光色素 | 励起フィルターピークλ | 蛍光フィルターピークλ | 検出可能な蛍光色素(例) |
1 | 青色 | 466 | 520 | FAM |
2 | 緑色 | 514 | 560 | HEX VIC |
3 | 黄色 | 549 | 589 | ABY |
4 | 赤色 | 589 | 625 | ROX |
5 | 暗赤色 | 630 | 684 | JUN CY5 |
Absolute Gene-ius dPCRポッドキャスト
今すぐ聴く