Search Thermo Fisher Scientific
ほぼすべての分子生物学の実験が、クローン化された DNA から始まります。遺伝子は、タンパク質発現、構造解析、あるいは機能実験の出発点となります。
研究者は、天然の生物を用いて 実験用の DNA を PCR から得るか、事前に作製されたクローンコレクションから購入できます。対象とする遺伝子が入手可能な場合、オープンリーディングフレーム(ORF)コレクションから遺伝子を購入するのが最速の方法です。ただし、既存の材料については信頼せざるをえません。これらのコンストラクトの修正は、時間と費用のロスになる可能性があります。遺伝子合成では、すべてのコンストラクトをゼロから設計できる機会を提供します。—個々の実験目的に合わせてどんな配列情報も開始点にできます。これにより柔軟性が最大限発揮され、100%配列検証済みで選択したなベクター中でクローン化された最適な遺伝子が得られます。
最適化された遺伝子の合成により、タンパク質発現レベルがさらに向上します。加えて、最適化された遺伝子には、RNA ノックダウンに耐性があります。
短期間で入手可能な 100%配列検証済みのクローン | 遺伝子設計に制約のないタンパク質発現 | 遺伝子最適化によるタンパク質発現レベルの改善 | |
---|---|---|---|
主な特長 | 配列検証済みクローンを入手する最速の方法 | 配列設計に制約のない検証済み遺伝子を提供する包括的サービス | 発現収量の向上&配列設計に制約のない検証済み遺伝子を提供する包括的サービス |
発現までの所要期間 | 1 週間 | 使用可能なクローンを受け取るまで 12 ~ 20 日 | 使用可能なクローンを受け取るまで 12 ~ 20 日 |
遺伝子サイズ | 1 | 最長 20 kb | 最長 20 kb |
フラグメント数 | 1 | N/A | N/A |
納品物 | uORF エントリークローンのグリセロールストック;オンラインで入手可能な ORF カードデータ | 合成野生型遺伝子;GeneArt 標準ベクターにおいてクローン化された 5 µg 凍結乾燥 DNA;配列の検証を含む品質保証文書 | 最適化された遺伝子;GeneArt 標準ベクターにおいてクローン化された 5 µg 凍結乾燥 DNA;配列の検証を含む品質保証文書 |
発現ベクターの選択 | 任意の Gateway デスティネーションベクター | 任意のベクター | 任意のベクター |
発現収量の改善 | N/A | N/A | 最大 100 倍 |
調査&設計に関する無料ウェブツール | 可能 | 可能 | 可能 |
製品の詳細 | プロジェクトを構成する | プロジェクトを構成する |