• より少量のsiRNAでより高いノックダウン効果をもたらす他に類のない性能
  • 最適化が簡単であり、さらにシンプルな細胞株別のプロトコールによって良好な導入結果が得られる
ノックダウン実験で優れたトランスフェクションを達成
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagentは、siRNAおよびmiRNAの導入に適したトランスフェクションです。一般的な種類の細胞、幹細胞、初代細胞のほか、従来トランスフェクションが困難であった種類の細胞などを含む広範囲の細胞株に対して、簡便で効率的にsiRNAを導入することができます。
Ordering information
Catalog # Name Size Price (USD) Qty
13778030 Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent, 0.3 mL Each
298.65
Online Exclusive
314.00
Save 15.35 (5%)
13778075 Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent, 0.75 mL Each
634.65
Online Exclusive
676.00
Save 41.35 (6%)
13778100 Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent, 0.1 mL Each
112.65
Online Exclusive
117.00
Save 4.35 (4%)
13778150 Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent, 1.5 mL Each
1,040.65
Online Exclusive
1,108.00
Save 67.35 (6%)
13778500 Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent, 15 mL Each
9,570.00
siRNAトランスフェクション プロトコール
siRNAトランスフェクション プロトコール
Lipofectamine® RNAiMAXを用いたsiRNAトランスフェクションの操作の流れをご覧いただけます。
低濃度のsiRNAでも効率良くトランスフェクション
高効率な遺伝子ノックダウンを達成するためには、Lipofectamine® RNAiMAX Transfection Reagentをぜひご使用ください。1 nMという少量のsiRNAで、ターゲット遺伝子のノックダウンを高レベルで達成できます(図1)。 Lipofectamine® RNAiMAXプロトコールでは、ノックダウンのレベルを最大限に向上させるために、出発点として10 nMのsiRNAを使用されることを推奨しています。
Lipofectamineによる優れたノックダウン
図1: Lipofectamine® RNAiMAXと他社試薬との比較
RNAiMAXおよび他社試薬(3社)の計4種類のトランスフェクション試薬について10nMまたは1nMの試薬を用いてp53 siRNAを導入した場合のp53遺伝子の抑制効果を示す。RNAiMAXでは他のトランスフェクション試薬に比べて、高いノックダウン効率が得られています。
細胞毒性が低く、最適化が容易
Lipofectamine® RNAiMAX Reagentは、10倍もの試薬濃度幅においても高いノックダウン効率、優れた細胞生存率を示します(図2)。そのため、Lipofectamine® RNAiMAX試薬は、低濃度のsiRNAで容易に最適化でき、同時に実験系に対する細胞毒性を抑えます。トランスフェクション時の細胞毒性によって、ターゲット遺伝子による表現系が隠れてしまう可能性があるため、トランスフェクション試薬の量を最小限に抑えることはRNAi実験を成功させるための極めて重要な要素となります。
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagentを使用してトランスフェクションしたA549細胞における最適なノックダウンと最小限の細胞毒性
図 2: Lipofectamine® RNAiMAX Transfection Reagentは幅広い試薬レンジにおいて、高いノックダウン効果と細胞生存率が得られる
0.1 μLから 10 μLのLipofectamine® RNAiMAX試薬を使用した結果、p53遺伝子レベルが効果的に抑制されていること、試薬量が多い条件においても優れた細胞生存率が維持されていることが確認されました。
多くの細胞株についての最適化プロトコールが入手可能
Lipofectamine® RNAiMAX試薬は広範囲の種類の細胞で使用可能なことから、BLOCK-iT™ Alexa Fluor® Red Fluorescent Controlとの組み合わせで、あらゆるノックダウン実験で最も汎用性が高い方法となります(表1、図3)。Lipofectamine® RNAiMAXには、多くの細胞株に対するプロトコールがあります。トランスフェクション後、トランスフェクション複合体の除去や培地の交換などを行う必要はありません。作業時間が短縮され、より短時間で結果が得られます。
表1: Lipofectamine® RNAiMAXトランスフェクション試薬を使用することで、広範囲の種類の細胞に対する効率の良いトランスフェクションを行うことができます。
細胞株/種類細胞タイプ
MDA-MB-435乳癌
HeLa子宮頸癌
HT1080線維肉腫
A549肺癌
HepG2肝臓癌
MCF7乳癌
SK-N-SH神経芽細胞腫
間葉系幹細胞骨髄
HAMSCヒト大動脈平滑筋細胞
HEKaヒト表皮角化細胞
HREヒト腎上皮細胞
NTERA-2胚性癌腫細胞
HUVECヒト臍静脈内皮細胞
ADSC脂肪由来幹細胞
HCT116結腸癌
BLOCK-iT™ Alexa Fluor® Red Fluorescent Controlを使用することで、トランスフェクションの効率が改善されます。
図 3: BLOCK-iT™ Alexa Fluor® Red Fluorescent Controlを使用することで、トランスフェクションの効率が改善
 Lipofectamine® RNAiMAXトランスフェクション試薬を使用して、BLOCK-iT™ Alexa Fluor® Red Fluorescent Control(50 nM)によるHeLa 細胞のトランスフェクションを行いました。
トランスフェクションから24時間後、100%近くの細胞がコントロールを取り込み(A)、明視野像で正常な形態が維持されていることが確認されました (B)。