Xcalibur Data Acquisition and Interpretation Software
질량분석법 플랫폼에 관계없이 고품질 데이터 수집
Thermo Scientific Xcalibur 소프트웨어를 사용하여 다양한 Thermo Scientific LC-MS 시스템 및 관련 장비에서 데이터를 신뢰성 있게 제어, 수집 및 조사할 수 있습니다.
간편한 메서드(method) 설정, 데이터 수집, 심층 데이터 조사 및 보고 도구, 다양한 추가 Thermo Scientific 애플리케이션별 소프트웨어 및 클라우드 기반 도구에 대한 원활한 통합을 지원하는 Xcalibur 소프트웨어는 LC-MS 분석에서 강력하고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공합니다.
문의하기
Xcalibur 데이터 수집 소프트웨어의 주요 장점
설치된 모든 애플리케이션을 위한 포괄적인 도구 모음 및 시작 페이지즉석 데이터 검토 및 정량 기능클라우드 기반 도구와의 통합을 통한 생산성 증대
Xcalibur 소프트웨어를 사용하면 설치된 모든 애플리케이션을 편리하게 호스팅하고 장비 제어, 메서드(method) 개발, 데이터 수집 및 검토에 쉽게 액세스할 수 있는 홈페이지를 통해 워크플로우를 빠르고 쉽게 탐색할 수 있습니다.원소 조성, 크로마토그램 플로팅(chromatogram plotting), 스펙트럼 보기, 라이브러리 검색 수행 등 데이터 조사 작업이나 기본적인 정량 분석을 수행해야 하는 경우 Xcalibur 소프트웨어에 포함된 FreeStyleQuan Browser 애플리케이션을 통해 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.Xcalibur 소프트웨어의 시작 페이지는 애플리케이션에 대해 구성 가능한 포털 역할을 할 뿐만 아니라 애플리케이션 업데이트 정보를 받을 수 있으므로 최신 버전의 소프트웨어를 유지할 수 있습니다. 또한 Almanac 웹 기반 모니터링과 같은 클라우드 기반 애플리케이션을 사용하여 시스템을 원격으로 모니터링하고 생산성을 높일 수 있습니다.
Xcalibur 소프트웨어 및 데이터 조사 도구에 대해 자세히 알아보기
맞춤형 구성이 가능한 시작 페이지(또는 로드맵 보기)를 통해 Xcalibur 소프트웨어에 포함된 애플리케이션부터 애플리케이션별 소프트웨어 패키지까지 설치된 모든 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
설치된 애플리케이션의 새 버전이 있을 때 알림을 받을 수 있을 뿐 아니라 XApp Store에 액세스하여 최신 애플리케이션에 대한 자세한 내용을 확인하고 여러 애플리케이션을 60일간 무료로 사용해 볼 수 있습니다.
MS의 웹 또는 스마트폰 기반 모니터링을 지원하는 Almanac을 포함한 다양한 클라우드 기반 애플리케이션을 로드맵 보기에서 사용할 수 있습니다.
Xcalibur landing page
실험 설계와는 별도로 고품질 데이터를 수집하기 위해 질량분석기를 쉽게 설정할 수 있어야 합니다. Method Editor를 사용하면 필요한 파라미터를 제어하고 수집 요구 사항을 충족하는 수집 방법을 빠르고 간단하게 생성할 수 있습니다.
최신 질량분석기를 사용하는 경우에도 응용 분야별로 사전 구성된 수많은 메서드(Method) 템플릿이 정리되어 있습니다. 이러한 메서드(Method)을 통해 사용자가 가진 경험의 수준과 관계없이 문제의 해결에 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다. 또한 이러한 템플릿은 신속한 메서드(Method) 개발을 촉진하는 출발점으로 사용할 수도 있습니다. 각각의 메서드(Method)는 모든 장비 파라미터와 데이터 획득을 위한 파라미터를 포괄하므로 설정의 복잡성이 줄어듭니다.
Xcalibur method editor
데이터를 정성적으로 조사하면서 최신 시각화 도구를 통해 질문에 대한 답을 신속하게 찾을 수 있습니다.
Xcalibur 소프트웨어와 함께 제공되는 FreeStyle 애플리케이션을 사용하면 간단한 크로마토그래피 검출 및 통합에서 스펙트럼 라이브러리 검색, 스펙트럼 디콘볼루션 또는 진단 플롯에 이르기까지 데이터와 상호작용할 수 있습니다.
Visualization with FreeStyle app
적은 수의 표적에 대한 신속한 정량 분석이 필요한 경우 Xcalibur 소프트웨어에 포함된 Quan Browser를 사용하면 성분별 피크를 신속하게 식별하고 통합 기준을 결정하며 보정 곡선, 통합 및 최종 결과를 시각화할 수 있습니다.
Xcalibur 소프트웨어를 사용하면 정량 분석 시퀀스를 프로세싱하는 동안 프로세싱 파라미터를 대화식으로 편집하고, 데이터를 보고하고, 정량 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
Quan Browser for Xcalibur
FreeStyle
높은 수준의 시각적 표시 환경에서 질량 스펙트럼 데이터(.raw 또는 .sld)의 정성적 분석을 위해 FreeStyle을 사용하여 크로마토그램 및 스펙트럼 표시, 크로마토그래피 피크 검출 및 통합, 질량 스펙트럼 라이브러리 검색, 질량 스펙트럼 시뮬레이션, 배경 스펙트럼 차감, 스캔 필터 적용, 플롯에 텍스트 및 그래픽을 사용한 주석 입력, 레이아웃 생성 및 저장, 데이터 수집 중 다양한 장비 파라미터의 상태 확인 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
친숙한 인터페이스 도구를 통해 데이터에 저장된 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. HRAM 데이터 인텔리전스 기능은 데이터 습득에 사용된 MS 시스템의 질량 정확도에 따라 데이터를 표시해 줍니다.
데이터의 시각적 표시 측면에서는 무제한 플롯 사용, 스펙트럼에서 플롯의 빠른 생성, 구조의 스펙트럼 주석, 텍스트 및 그래픽, 상태 파라미터에 대한 추세/진단 플롯, 스캔 머리글 항목, 여러 창의 플로팅/도킹/숨김 처리 및 모니터 분할을 통해 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다.
FreeStyle visual map view
플롯과 데이터 보기를 간단히 수정할 수 있는 기능을 사용하여 복잡한 데이터 세트에 대해 고도의 시각화 맵 보기를 생성하고 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 보기를 사용해 통찰력을 높여주는 시각적 보고서를 직접 생성할 수 있습니다.
FreeStyle Xtract deconvolution algorithm results
Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어에 포함된 Xtract 디콘볼루션 알고리즘을 사용해 고분해능 단백질 질량 스펙트럼 데이터를 디콘볼루션 처리하여 전하 상태 엔벨로프(charge state envelope) 내의 단백질 성분에 대한 원형(intact) 질량 및 단일 디콘볼루션 질량 스펙트럼을 얻을 수 있습니다.
mzCloud mass spectral library search
어렵게 데이터에 포함된 의미를 찾아낼 필요가 없습니다. mzCloud 질량 스펙트럼 라이브러리, mzVault 또는 NIST를 한 번의 클릭으로 검색할 수 있어 MS 및 MS2 데이터로부터 화합물 식별이 신속하고 간편해졌습니다. 스펙트럼 데이터를 NIST 애플리케이션으로 내보낼 수도 있습니다.
원소 조성은 MS 및 MS2 데이터를 사용하여 계산할 수 있으며 동위원소 시뮬레이션을 통해 신뢰도를 높일 수 있습니다.
Quan Browser
표적의 수가 적을 때 빠른 결과가 필요한 경우 Xcalibur 소프트웨어에 포함된 Quan Browser를 사용하여 시료 세트 내의 분석물 농도를 측정할 수 있습니다.
프로세싱 파라미터의 대화형 편집을 통해 성분 피크 식별 및 통합 기준, 정량 분석 표준에 대한 보정 곡선, 표준, QC 시료, 블랭크 및 미지 물질을 검토하거나 재작업할 수 있습니다.
대규모 정량 연구의 경우, 고처리량 분석을 위해 Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어 또는 규정준수를 위한 도구가 필요한 생물분석 등 규제 대상 연구를 위해 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어를 권장합니다.
Results view in Quan Browser
Xcalibur 소프트웨어에 포함된 Quan Browser에는 보정 곡선 및 피크 통합을 생성하는 데 사용되는 데이터를 관찰할 수 있는 결과 보기가 통합되어 있습니다. 브래킷 시퀀스를 포함한 정량 분석 시퀀스를 프로세싱할 수 있으며, 결과와의 상호작용 방식으로 편집된 모든 프로세싱 파라미터가 동적으로 업데이트됩니다.
주문 가이드
관련 제품 및 기술