Las estructuras de los orgánulos desempeñan un papel fundamental en la función celular, y la detección de estructuras celulares específicas es clave en la adquisición de imágenes de fluorescencia de células y tejidos. Las etiquetas de estructura celular pueden ser un método de contratinción para identificar la ubicación de proteínas específicas y objetivos de interés dentro de la célula. Entre nuestras etiquetas celulares figuran colorantes específicos de la estructura celular o anticuerpos para la adquisición de imágenes de células vivas o fijas, así como para citometría de flujo.
Protocolos de estructura celular
Stain-IT cell staining simulator screencapture
Probar las simulaciones de tinción celular Stain-iT
Visualice la tinción de su célula sin desperdiciar reactivos, anticuerpos o tiempo.
Probar ahora
Descubra cómo
Schematic of actin filaments
Estructura del citoesqueleto
Tinciones de actina, tubulina y talina y proteínas fluorescentes para su uso en células vivas o fijas.
Más información sobre la tinción con faloidina
Schematic of endoplasmic reticulum
Estructura del retículo endoplásmico
Proteínas de fusión fluorescente o que penetran en la célula y que se unen al RE en células vivas.
Schematic of endosome vesicle
Estructura del endosoma
Proteínas de fusión fluorescentes que se tienen por objetivo a endosomas tempranos o tardíos en células vivas.
Schematic of Golgi complex
Estructura del aparato de Golgi
Etiquetas celulares que se dirigen a los lípidos de Golgi o proteínas fluorescentes que tienene como objetivo a la enzima de Golgi en células vivas.
Lysosome structure
Estructura del lisosoma
Marcadores de células vivas que se dirigen y rastrean orgánulos ácidos o proteínas fluorescentes que se unen a la membrana del lisosoma.
Schematic of mitochondria
Estructura mitocondrial
Etiquetas celulares basadas en el potencial de la membrana de las mitocondrias o proteínas fluorescentes para su uso en células vivas.
Schematic of nucleus and nucleolus
Estructura del núcleo
Tinciones celulares impermeables y permeables para el núcleo, los componentes nucleares y el nucleolo.
Schematic of peroxisome vesicle
Estructura del peroxisoma
Proteínas fluorescentes para células vivas o anticuerpos para la tinción de peroxisomas en células fijas.
Plasma membrane structure
Estructura de membrana plasmática
Conjugados de WGA, tinciones de membrana celular y proteínas de fusión fluorescente para teñir las membranas celulares.
El Image-iT Cell Painting Kit contiene seis colorantes fluorescentes. Cuando se combina y analiza en un instrumento de adquisición de imágenes de alto contenido, el software identifica cada célula teñida y mide ∼1500 características morfológicas.
Más información acerca de la pintura celular
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de conjugados de lectina con fluorescencia con un alto nivel de purificación y especificidad. Estas lectinas se suministran en una gran variedad de colorantes, incluidos los colorantes brillantes Alexa Fluor, los colorantes DyLight y otros colorantes clásicos, para proporcionar imágenes brillantes y nítidas de las células a fin de detectar las glicoproteínas de forma específica. Los conjugados fluorescentes le permite localizar y detectar fácilmente las glicoproteínas intracelulares o de la superficie celular, lo que los convierte en una técnica de detección principal versátil para aplicaciones de adquisición de imágenes o citometría de flujo.
Más información acerca de las lectinas
Las proteínas de fusión CellLight ofrecen la forma más sencilla de etiquetar estructuras específicas de las células vivas con proteínas fluorescentes. Solamente hay que añadir reactivo a las células y dejarlas incubar toda la noche; por la mañana, podrá realizar la adquisición de imágenes. Estas construcciones listas para su uso expresan las proteínas de fusión fluorescentes que se dirigen a estructuras intracelulares específicas. La proteína fluorescente se introduce mediante un sencillo paso de transfección para el que no se requieren técnicas de biología molecular, pues funciona como una tinción de células.
Más información acerca de los reactivos CellLight