3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6180-61-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 186980250
Preis (EUR)
126,65
Exklusiv online
149,00
Ersparnis 22,35 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
126,65
Exklusiv online
149,00
Ersparnis 22,35 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6180-61-6
IUPAC Name3-phenoxypropan-1-ol
Molecular FormulaC9H12O2
InChI KeyAWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCCOC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
GC>=96.0 %
Infrared spectrumConforms
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0388299Certificate of Analysis17. Mai 2025186980250, 186980050
A0388299Certificate of Analysis14. Sept. 2022186980250, 186980050
2 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Acute oral toxicity
Category 4
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H302 - Harmful if swallowed

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P301 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection