Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Thermo Scientific™
Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Wasserqualitätsüberwachung und Nährstoffanalyse.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypAnzahl Tests
984366Reagenzienkit für Phosphat2300
984187Reagenzienkits für TON durch enzymatische Reduktion275
984350Reagenzienkit für TON-V durch Reduktion mit Vanadium360
984351Reagenzienkit für TON-V durch Reduktion mit Vanadium500
984357Reagenzienkit für Chrom480
984358Reagenzienkit für Magnesium350
984362Reagenzienkit für Ammoniak2000
984363Reagenzienkit für Ammoniak1300
984364Reagenzienkit für Chlorid500
984365Reagenzienkit für Chlorid2500
984367Reagenzienkit für Phosphat11700
984368Reagenzienkit für Phosphat3000
984369Systemreagenz für TON1300
984370Systemreagenz für TON750
984371Systemreagenz für TON1000
984372Systemreagenz für TON5000
984620Systemreagenz für Gesamthärte1100
984621Systemreagenz für Gesamthärte975
984622Systemreagenz für Gesamthärte4300
984623Systemreagenz für Alkalinität975
984624Systemreagenz für Alkalinität780
984625Systemreagenz für Silika970
984626Systemreagenz für Silika1950
984627Systemreagenz für Silika1950
984629Systemreagenz für Fluorid2200
984630Systemreagenz für Fluorid4800
984631Systemreagenz für Fluorid2200
984648Systemreagenzien für Sulfat1100
984649Systemreagenzien für Sulfat5100
984652Systemreagenz für TON3400
Katalognummer 984366
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Typ:
Reagenzienkit für Phosphat
Anzahl Tests:
2300
Ask our AI about this Product
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.
Leistungsmerkmale:
  • Alle Testanwendungen basieren auf den in verschiedenen Ländern empfohlenen Standardmethoden für die Analyse von Wasser und Abwasser.
  • Ein Kit enthält 1 bis 3 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
  • Zu den analysierbaren Matrizen zählen Trinkwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Meerwasser und Brauchwasser.
Specifications
BeschreibungReagenzienkits für Phosphat – R1 (2.300 Tests)
Nachweis vonPhosphat R1
Interferenzfilter880
Anzahl Tests2300
Menge4 x 20 ml
Testbereich1,0 bis 10,0
ProbentypWasserprobe, Bodenprobe
TypReagenzienkit für Phosphat
Unit SizeEach
Explore our full discrete analyzer product offering
Explore our full discrete analyzer product offering
Find additional products for automated wet chemical analysis, including systems for beer, water and enzyme analysis as well as reagents for food and beverage or environmental and industrial analyses.
Learn more ›
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Customers who viewed this item also viewed
Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.
1x1 image pixel for data collection