Kits MicroTest™
Kits MicroTest™
Thermo Scientific™
Kits MicroTest™
Préserver la viabilité des virus, chlamydiae, mycoplasmes et uréaplasmes pendant le transport et le stockage à long terme grâce à des kits avec milieux et écouvillons traditionnels.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceVolume (métrique)Couleur de bouchonType de milieu
R125523 mLRougeM4-RT
R125553 mLVertM5
R125571.5 mLRedM6
SK013603 mLLilasM4-RT
SK013611 mLLilasM4-RT
Référence R12552
Prix (EUR)
-
Demander un devis
Volume (métrique):
3 mL
Couleur de bouchon:
Rouge
Type de milieu:
M4-RT
Ask our AI about this Product
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de prélèvement et de transport et un emballage sûr et résistant. Les kits Thermo Scientific™ MicroTest™ sont livrés dans quatre formulations de milieux et comprennent deux écouvillons en polyester à embout traditionnel et axe en plastique et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po. pour un transport sûr.
Conçus pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes. MicroTest™ M4 RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles de verre, une pochette avec deux écouvillons en polyester à embout traditionnel et axe en plastique et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Gardez votre laboratoire dans la bonne direction grâce à un ensemble fiable de solutions pour le transport, la tenue, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme de supports de collecte et de transport MicroTest.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
Spécifications
Couleur de bouchonRouge
CompatibilitéCulture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
DescriptionKit M4RT
À utiliser avec (application)Virus chlamydiae
Quantité100 kits/boîte
Shaft MaterialPlastique
Durée de conservation18 mois
Conditions de stockage2°C à 30°C
Types de pointesClassique
Température de transport2° à 30°C
Volume (métrique)3 mL
FormatTube
Type de milieuM4-RT
Type de produitKit M4 RT
Swab ConfigurationApplicateur unique
Unit SizeEach
Intended use statement
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT Kit is intended for the collection, transportation, maintenance and storage of viruses and Chlamydiae.
xpect
Featured product
Rapidly detect Influenza A and Influenza B viral antigens from human nasal wash, nasal swab and throat swab specimens.
Xpect™ Flu A & B Test
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
Documentation et téléchargements
Certificats
Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
257866Certificate of Analysis14 juin 2025R12555
251019Certificate of Analysis14 juin 2025R12557
249475Certificate of Analysis14 juin 2025R12552
182714Certificate of Analysis15 mars 2025R12552
799542Certificate of Analysis27 févr. 2025R12557
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus
Safety Data Sheets
Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.
1x1 image pixel for data collection