Xpect™ 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂
Xpect™ 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂
Thermo Scientific™

Xpect™ 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂

采用简单的三步法操作即可快速检测人类粪便样品中艰难梭菌毒素 A 和 B 并在 20 分钟内获得结果。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号描述数量含量和储存
R24640Xpect 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂40 次测试/试剂盒
R24650Xpect 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂20次检测/试剂盒
货号 R24640
价格(CNY)
-
申请报价
描述:
Xpect 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂
数量:
40 次测试/试剂盒
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
使用 Thermo Scientific™ Xpect™ 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂可快速检测人类粪便样本中的艰难梭菌毒素 A 和 B。将简易的三步法操作与出色的临床表现相结合,可在 20 分钟以内获得准确结果,而手工操作时间不足 1 分钟。需要进行 STAT 检测或全天候应用时,请选择 Xpect。
使用此快速侧流免疫层析法可直接定性检测艰难梭菌毒素 A 和 B。通过优良的临床灵敏度和特异性和简单的流程程序,可提高实验室性能和效率。

Xpect 艰难梭菌毒素 A/B快速检测试剂采用抗体包被的有色颗粒,使其与稀释样品中的目标抗原相结合。有色抗体/抗原复合体沿检测薄膜移动。在检测区域内,经固定的抗体捕获已标记颜色的特定目标抗原复合物,从而导致出现一条清晰可见的线条。不存在特异性抗原时将不会出现此条带。无论是否显示抗原,对照区域中经固定的非特异性抗原会捕获带有颜色标记的抗体,均会显示一条清晰可见的对照线。
  • 20 分钟内产生清晰可见、易于读取的结果
  • 手动操作时间不到 1 分钟
  • 整体控制增强了可靠性
  • 出色的灵敏度和特异性
依靠完整的 Xpect 快速检测系列,可在方便使用和节约时间的同时,实现无与伦比的诊断性能。各个检测均采用操作程序简单的免疫层析法,可提供经济快速的检测以辅助诊断感染。

Xpect 流感 A&B
Xpect RSV
Xpect 艰难梭菌毒素 A/B
Xpect 轮状病毒
Xpect 贾第虫
Xpect 隐孢子虫
Xpect 贾第虫/隐孢子虫
Xpect 军团菌

部分国家或地区尚未销售赛默飞世尔科技的全部产品。详情请具体咨询。

Remel™ 和 Oxoid™ 产品现已归属 Thermo Scientific 品牌旗下,令强大的手动、半自动化以及全自动化检测产品与全面的培养基和诊断产品系列强强结合,带来完整的端到端解决方案,能够快速交付您所需的产品以及您的实验室所倚重的质量结果。
规格
描述Xpect 艰难梭菌毒素 A/B 快速检测试剂
包括检测设备、酶联物 1 (3.6mL)、酶联物 2 (3.0mL)、样品稀释液、阳性对照 (2.0mL)、阴性对照 (2.0mL)、一次性移液管、稀释管、涂敷木棒
数量40 次测试/试剂盒
Unit SizeEach
内容与储存
2°C 至 30°C

Intended use statement

A rapid, qualitative immunochromatographic test designed for the direct detection of Clostridium difficile Toxin A and/or B in human faecal samples or as confirmation of toxigenic C. difficile from Brain Heart Infusion broth culture. Test results are intended to aid clinicians in the diagnosis of Clostridium difficile infection (CDI). The device is not automated, is for professional use only and is not a companion diagnostic.

xpect

Featured product

Rapidly detect Influenza A and Influenza B viral antigens from human nasal wash, nasal swab and throat swab specimens.
Xpect™ Flu A & B Test ›

文件和下载

证书

批号Certificate TypeDateCatalog Number(s)
266464Certificate of Analysis2025年6月14日R24640
266463Certificate of Analysis2025年6月14日R24650
216293Certificate of Analysis2025年1月13日R24640
216292Certificate of Analysis2025年1月08日R24650
187342Certificate of Analysis2024年11月04日R24650
显示 5 条结果, 在上面搜索特定证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection