| 0031-612 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | Ge | 40 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 40 ° | Crystal Type | Ge | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 800cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana Ge, 40 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 14 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-602 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | ZnSe | 40 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 40 ° | Crystal Type | ZnSe | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 4000 - 650 cm 1 | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana de ZnSe , 40 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 5 a 9 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-603 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | ZnSe | 45 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 45 ° | Crystal Type | ZnSe | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 650cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana de ZnSe , 45 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 5 a 9 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-605 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | ZnSe | 60 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 60 ° | Crystal Type | ZnSe | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 650cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana de ZnSe , 60 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 5 a 9 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-613 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | Ge | 45 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 45 ° | Crystal Type | Ge | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 800cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana Ge, 45 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 14 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-615 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | Ge | 60 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 60 ° | Crystal Type | Ge | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 800cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana Ge, 60 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 14 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-643 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | AMTIR | 45 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 45 ° | Crystal Type | AMTIR | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 800cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana AMTIR , 45 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 9 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-645 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | AMTIR | 60 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 60 ° | Crystal Type | AMTIR | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 800cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana AMTIR , 60 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 9 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-653 | Especificaciones completas | Each | Placa Trough | Si | 45 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 45 ° | Crystal Type | Si | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 1500cm | Tipo | Placa Trough | Descripción | Placa Comedero, ventana Si, 45 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Liquids, Pastes, Gels, Powders | Intervalo de pH | 1 a 12 | Volumen (métrico) | 1 ml | Unit Size | Each |
|
| 0031-702 | Especificaciones completas | Each | placa plana | ZnSe | 40 ° | Contáctenos › |
Ángulo | 40 ° | Crystal Type | ZnSe | Para utilizar con (equipo) | Smart ARK | Intervalo espectral | 1 4000- 650cm | Tipo | placa plana | Descripción | Placa plana , ventana de ZnSe , 40 grados . | Para utilizar con (aplicación) | Film measurement; Powder analysis | Intervalo de pH | 5 a 9 | Área de muestreo | 80x10mm | Unit Size | Each |
|