| MFG024A | Especificaciones completas | Each | Type 900X, energy range 45keV to 1.5MeV and above | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type 900X, energy range 45keV to 1.5MeV and above | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 45 keV to 1.5 MeV and above | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.5 to 5000 μSvh-1 (0.05 to 500 mR/h) | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MFG004 | Especificaciones completas | Each | Tubo GM de ventana final de mica fina tipo 900EP15 | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | El monitor cumple los requisitos de la publicación 325 de la International Technical Commission (Comisión técnica internacional) | Descripción | Tubo GM de ventana final de mica fina tipo 900EP15 | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 110 x 165 mm (7 x 4,5 x 6,5 pulg) | Tipo de batería | 6 pilas AA, alcalinas (IEC LR6) o recargables (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Monitor de contaminación y radiación | Altura (imperial) | 6,5 in | Longitud (imperial) | 7 pulg | Tipo de detector | Tubo G-M de halógeno templado | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Investigación; hospitales; laboratorios Industriales; laboratorios académicos | Tensión | Suministro de tubos: De 300 a 700 V; alimentación principal: 12 - 18 V | Anchura (imperial) | 4,5 in | Duración de la batería | De 300 h a 4 h/día | Peso (imperial) | 2,2 lb | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16,5 cm | Unit Size | Each |
|
| MFG006 | Especificaciones completas | Each | Type 900EP15, demountable low profile frisker probe GM | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type 900EP15, demountable low profile frisker probe GM | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MFG022 | Especificaciones completas | Each | Type 900X, 10 keV energy range | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type 900X, 10 keV energy range | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 10 keV | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.5 to 2000 counts | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MFG025A | Especificaciones completas | Each | Type 900DA, compensated ZP1490M tube | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type 900DA, compensated ZP1490M tube | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 30 keV to 1.5 MeV | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.5 to 1000 μSvh-1 (0.05 to 100 mR/h) | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MFG026A | Especificaciones completas | Each | Type 900GA, compensated MC70A probe | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type 900GA, compensated MC70A probe | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 55 keV to 1.5 MeV and above | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.05 to 75 μSvh-1 (0.005 to 7.5 mR/h) | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MS3051 | Especificaciones completas | Each | Type EP15 PET | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type EP15 PET | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 55 keV to 1.5 MeV and above | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.05 to 75 μSvh-1 (0.005 to 7.5 mR/h) | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|
| MS3278 | Especificaciones completas | Each | Type EP15FL, Low profile frisker probe | Contáctenos › |
Certificaciones/conformidad | The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325 | Descripción | Type EP15FL, Low profile frisker probe | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm) | Intervalo de energía | 55 keV to 1.5 MeV and above | Tipo de batería | 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51) | Tipo de producto | Contamination and Radiation Monitor | Intervalo de medición | 0.05 to 75 μSvh-1 (0.005 to 7.5 mR/h) | Altura (imperial) | 6.5 in. | Longitud (imperial) | 7 in. | Tipo de detector | Halogen quenched G-M tube | Anchura (métrico) | 11 cm | Peso (métrico) | 1 kg | Para utilizar con (aplicación) | Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs | Tensión | Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V | Anchura (imperial) | 4.5 in. | Duración de la batería | 300 hr.s at 4 hr.s/day | Peso (imperial) | 2.2 lb. | Longitud (métrico) | 180 mm | Altura (métrico) | 16.5 cm | Unit Size | Each |
|