tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2.5 L
1 L
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 107870025
Preis (EUR)
153,00
Online Exclusive
185,00
Ersparnis 32,00 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
153,00
Online Exclusive
185,00
Ersparnis 32,00 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS98-06-6
IUPAC Nametert-butylbenzene
Molecular FormulaC10H14
InChI KeyYTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0471471Certificate of Analysis17. Mai 2025107870010, 107875000, 107870025
A0465163Certificate of Analysis14. Aug. 2024107870010, 107875000, 107870025
A0429049Certificate of Analysis12. Okt. 2023107870010, 107875000, 107870025
A0449810Certificate of Analysis03. Feb. 2023107870010, 107875000, 107870025
A0401084Certificate of Analysis15. Dez. 2022107870010, 107875000, 107870025
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Physical Hazards

H226 - Flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection