Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer 129910050
Preis (EUR)
19,98
Online Exclusive
24,10
Ersparnis 4,12 (17%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
19,98
Online Exclusive
24,10
Ersparnis 4,12 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS602-94-8
IUPAC Namepentafluorobenzoic acid
Molecular FormulaC7HF5O2
InChI KeyYZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point100°C to 104°C
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0448616Certificate of Analysis16. Juni 2025129910250, 129911000, 129910050
A0448616Certificate of Analysis15. Dez. 2022129910250, 129911000, 129910050
A0411127Certificate of Analysis14. Feb. 2022129910250, 129911000, 129910050
3 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection