Tenax(R) TA, malla 20-35, Thermo Scientific Chemicals
Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Tenax(R) TA, malla 20-35, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
46223010010 g
Número de catálogo 462230100
Precio (EUR)
337,45
Online Exclusive
407,00
Ahorro 69,55 (17%)
Each
Disponibilidad estimada  Pendientes  
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
10 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
337,45
Online Exclusive
407,00
Ahorro 69,55 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS24938-68-9
IUPAC Name2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl
Molecular FormulaC20H18O
InChI KeyTWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light beige
Appearance (Form)Powder
Particle size>=80 % (20/35 mesh)
Ask our AI about this Product
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0468370Certificate of Analysis25 ene 2025462230100
A0447916Certificate of Analysis25 nov 2022462230100
A0412260Certificate of Analysis04 abr 2022462230100
Se muestran 3 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection