Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Référence 202490050
Prix (EUR)
416,50
Online Exclusive
502,00
Économisez 85,50 (17%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Recurring order eligible. Learn more »
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
416,50
Online Exclusive
502,00
Économisez 85,50 (17%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS7782-61-8
IUPAC Nameiron(3+) nonahydrate trinitrate
Molecular FormulaFeH18N3O18
InChI KeySZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Voir plus
Appearance (Color)Light purple
Sodium (Na)=<50 ppm
Potassium (K)=<50 ppm
Arsenic (As)=<0.5 ppm
Appearance (Form)Adhering crystalline powder
Voir plus
Ask our AI about this Product
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0469814Certificate of Analysis17 mai 2025202490050, 202492500, 202490010
A0471951Certificate of Analysis17 mai 2025202490050, 202492500, 202490010
A0466251Certificate of Analysis25 sept. 2024202490050, 202492500, 202490010
A0460033Certificate of Analysis08 févr. 2024202490050, 202492500, 202490010
A0397453Certificate of Analysis15 déc. 2022202490050, 202492500, 202490010
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Sécurité et manipulation

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Oxidizing solids
Category 3
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Physical hazards

H272 - May intensify fire; oxidizer

Precautionary Statements

P220 - Keep away from clothing and other combustible materials

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection