당사는 사이트 운영, 방문자 인식, 안전한 로그인제공, 사이트 기능 최적화를 위한 통계 수집, 관심사에 맞는 콘텐츠 제공을 위해 쿠키 및 유사한 기술을 사용합니다. 쿠키 사용에 동의하시고 바로 사이트로 이동하시려면 '모든 쿠키 허용'을 클릭하십시오. '쿠키 설정'을 클릭하시어 상세 정보를 확인하고 일부 유형의 쿠키를 허용하지 않도록 선택하실 수도 있습니다.
당사는 아토피 검사, 전체 알레르기 항원에서 알레르기 성분항원에 이르는 광범위한 특이 IgE 검사 선택 옵션을 제공하여 의료 서비스 제공자가 천식을 포함한 알레르기 질환을 정확하게 진단하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. 50년이 넘는 알레르기 항원 개발 경험과 6,000건이 넘는 관련 연구 문헌1을 바탕으로 제공되는 광범위한 알레르기 항원 메뉴를 통해 ImmunoCAP™은 Gold Standard sIgE 혈액 검사 기술로 지칭되고 있습니다.2
당사의 고품질 생산 표준은 특이 IgE 항체의 정량적 검출을 위해 검증되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 보장합니다. 정량적 검사 결과는 정확한 진단을 내리고 질병 발생을 추적관찰하며 알레르기 질환의 발생을 예측할 수 있도록 합니다.5-13 검출 한계는 0.1 kUA/l입니다.5,14
ImmunoCAP 특이 IgE 혈액 검사는 거의 제한 사항 없이 수행할 수 있습니다. 기존 피부단자검사(SPT) 대비 ImmunoCAP 혈액 검사의 장점은 다음과 같습니다.