Accelerate trace elemental metal analysis
Acelere el análisis elemental de trazas metálicas
Los metales, especialmente los metales pesados tóxicos, pueden contaminar el aire, el agua y el suelo y ser nocivos para la salud pública. Podemos ayudarle a cumplir con las normativas y garantizar que nuestra agua potable esté libre de metales pesados tóxicos, así como proporcionarle soluciones de análisis de metales para el desarrollo de productos, el control de calidad, el control de corrosión y otras aplicaciones. Aproveche nuestra experiencia y nuestras amplias soluciones que permiten un análisis preciso, exacto y de alto rendimiento de las trazas metálicas en una gran variedad de tipos de muestras a concentraciones muy bajas, incluso en presencia de interferencias de matriz.
Contáctenos  Únase a nuestra comunidad
En esta página
Flujos de trabajo para métodos analíticos ISO de la EPA de EE. UU. y DIN EN
Ofrecemos una gran variedad de flujos de trabajo para realizar una detección, identificación y análisis rentables, sólidos y reproducibles de trazas metálicas en agua, suelo, aguas residuales y otros tipos de muestras.
Evaluación rápida y sólida de la calidad del agua mediante ICP-OES
Realice análisis de agua de acuerdo con los requisitos y directrices descritos en el método DIN EN ISO 11885:2009 mediante el ICP-OES de la serie Thermo Scientific iCAP PRO. Este estudio describe un análisis rápido, altamente sensible, fiable y sólido de varios tipos de muestras de agua mediante tres instrumentos iCAP PRO XP ICP-OES Duo distintos en dos laboratorios diferentes. Demuestra la excelente reproducibilidad de datos, fiabilidad y solidez de estos instrumentos. Se comprobó que los tres instrumentos tienen un rendimiento comparable en cuanto a estabilidad y reproducibilidad de la señal durante un día de trabajo típico.
Gráfico para una evaluación rápida y sólida de la calidad del agua mediante ICP-OES
Experimentos a largo plazo que demuestran la recuperación de elementos objetivo en el estándar de control de calidad AQO-128-151, 1000x diluidos, datos obtenidos en tres sistemas iCAP PRO XP ICP-OES Duo distintos. La línea discontinua representa el intervalo de recuperación máximo permitido (±20 %), tal y como se especifica en el método DIN EN ISO 11885:2009. Se realizaron experimentos adicionales con el USN (panel C) en el laboratorio del cliente, donde se realizó un menor número de mediciones.
Descargar nota de aplicación
Método 200.7 de la EPA de EE. UU. con ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO XPS Duo
Cumplimiento y conformidad con los requisitos de rendimiento del método 200.7 de la EPA de EE. UU. para determinar la presencia de trazas metálicas y oligoelementos una amplia gama de tipos de agua mediante el ICP-OES Thermo Scientific iCAP PRO XPS Duo. En este estudio, el iCAP PRO XPS Duo se utilizó para cumplir con los estrictos requisitos de control de calidad analítica del método. Estos requisitos se implementaron fácilmente en LabBook mediante la capacidad de comprobación de control de calidad integrada del software Thermo Scientific Intelligent Scientific Data Solution (ISDS), una herramienta diseñada para cumplir con los requisitos de los métodos de la EPA. En este estudio, se abarcaba todo el intervalo de longitud de onda tanto para la vista axial como radial, lo que mantiene al mínimo la duración del análisis y reduce la necesidad de repetir las series de muestras y dilución, mejorando así la productividad general de los laboratorios de alto rendimiento.
Data table for U.S. EPA Method 200.7 using the Thermo Scientific iCAP PRO XPS Duo ICP-OES
La versión accesible de la tabla de la imagen anterior se encuentra en este documento en la Tabla 9.
Los resultados exactos de las muestras de matriz enriquecida en laboratorio (LFM) muestran que la recuperación cuantitativa se puede lograr en una variedad de matrices medioambientales reales. Todas las recuperaciones enriquecidas estaban dentro del intervalo permitido de 85-115 %.
Descargar nota de aplicación
Análisis elemental de alto rendimiento, totalmente automatizado e inteligente de aguas potable mediante SQ-ICP-MS
Obtenga más información sobre un análisis de muestras medioambientales sólido, totalmente automatizado y de alto rendimiento, según los requisitos del método 200.8 Revisión 5.5. de la EPA de EE. UU. Este método utiliza un ICP-MS Thermo Scientific iCAP RQ acoplado a un sistema de autodilución inteligente, que automatiza gran parte de la preparación de muestras y la revisión de datos. Vuelve a ejecutar automáticamente las series de muestras que no cumplen los límites predefinidos, lo que reduce significativamente el coste y el tiempo de los resultados de notificables. El análisis completo (que abarca la dilución, calibración y medición de muestras) se puede realizar con una intervención manual mínima.
Fully automated, intelligent, high-throughput elemental analysis of drinking waters using SQ-ICP-MS
Concentración de analito reanalizada mediante autodilución inteligente. Muestra original (izquierda), analito reanalizado con factor de dilución 2,165 (derecha).
Se analizaron más de 320 muestras de agua del grifo de acuerdo con el método EPA 200.8. El tiempo medio de análisis fue de 66 s por muestra para el análisis de los 21 elementos enumerados en el método 200.8 de la EPA, más 6 patrones internos diferentes, lo que dio como resultado un total de 48 isótopos individuales leídos por muestra.
Internal standard response of running tap water samples and QCs
Respuesta de estándar interno de muestras de agua corriente del grifo y de control de calidad que muestran recuperaciones dentro del intervalo del 60 al 125 % especificado en el método 200.8 de la EPA.
Descargar nota de aplicación
US EPA SW-846, método 6010D, utilizando el ICP-OES Thermo Scientific iCAP 7400 Duo
Simplifique y reduzca el tiempo de análisis por muestra mientras mantiene la conformidad y supera los requisitos del método 6010D de la EPA de EE. UU. con ICP-OES. Este estudio demuestra el rendimiento del Thermo Scientific iCAP 7400 ICP-OES Duo para el análisis de muestras medioambientales. El instrumento logra unos tiempos de análisis cortos a la vez que supera los requisitos del protocolo. Su sistema óptico de alta resolución minimiza las interferencias espectrales y reduce la luz dispersa. Además, el detector avanzado del dispositivo de inyección de carga (CID) produce una mayor sensibilidad y un menor ruido, lo que produce una alta relación señal-fondo. Los flujos de trabajo simplificados del software Thermo Scientific Qtegra ISDS permiten seguir fácilmente los procedimientos complejos mediante la corrección automática de interferencias y los protocolos de control de calidad. Utilizando el método descrito, el tiempo necesario para cada análisis de muestra fue de 2 minutos y 35 segundos. Este breve tiempo de análisis conduce a una baja cantidad de residuos y a unos bajos requisitos de consumibles, lo que minimiza tanto el coste del análisis como su impacto medioambiental.
U.S. EPA SW-846 Method 6010D using the Thermo Scientific iCAP 7400 ICP-OES Duo
La versión accesible de la tabla de la imagen anterior se encuentra en este documento en la Tabla 7.
Muestras y recuperaciones para la comprobación de validación del método. El rendimiento del método se verificó mediante el análisis de dos muestras, un material de referencia certificado de suelo (CRM) (n.º SQC001, lote 017309, RTC, Laramie, WY, EE. UU.) y una muestra de suelo recogida localmente enriquecida con el equivalente de 100 mg·kg-1 para cada uno de los oligoanalitos y 1000 mg·kg-1 para los elementos más grandes.
Descargar nota de aplicación
Análisis directo de muestras medioambientales con ICP-MS con dilución de gas argón (AGD)
Descubra un método para hacer frente al reto de analizar muestras de matriz alta para oligoelementos mediante un sistema ICP-MS equipado con dilución de gas argón (AGD) para el análisis rutinario de ultratrazas de elementos múltiples en muestras complejas. Este estudio demuestra el rendimiento de un ICP-MS Thermo Scientific iCAP RQ con AGD para el análisis directo y de alto rendimiento de oligoelementos en agua de mar, aguas residuales y agua potable. Las interferencias espectrales se eliminaron mediante discriminación de la energía cinética (KED) con helio puro como gas de colisión. El tiempo de ejecución total por muestra fue de solo 2 min 10 s, lo que permite una medición totalmente cuantitativa de 14 elementos, incluida la absorción y el lavado de muestras, permitiendo así un aumento significativo del rendimiento del laboratorio. El análisis completo de ultratrazas de elementos múltiples, incluido el berilio, se realizó sin sacrificar la sensibilidad ni la solidez del sistema.
Data Table Direct analysis of environmental samples using ICP-MS with argon gas dilution (AGD)
La versión accesible de la tabla de la imagen anterior se encuentra en este documento en la Tabla 5.
Límites de detección (LOD) resultantes y concentración equivalente de fondo (BEC). Como se puede observar, se pueden alcanzar unos excelentes LOD para una amplia gama de analitos medidos por este método a pesar del impacto en la sensibilidad causada por el uso de AGD. Los LOD se calcularon como 3 veces la desviación estándar del blanco de calibración. Resultados para muestras de agua potable y agua de mar CASS-5. La concentración de analitos se notifica como μg·L-1.
Descargar nota de aplicación
Integración de elementos de tierras raras (REE) en un nuevo método de ICP-MS para el análisis medioambiental
Pantalla para elementos de tierras raras en una amplia variedad de muestras medioambientales utilizando un único modo de medición. En este estudio se describe cómo se puede integrar el análisis de bajo nivel sin interferencias de los REE en un método ICP-MS rápido, sensible y sólido para el análisis de diferentes muestras de agua (por ejemplo, agua potable y de superficie). El método analítico se probó utilizando muestras de agua recogidas localmente, así como materiales de referencia certificados (CRM) aplicables. Demuestra que el ICP-MS Thermo Scientific iCAP TQe, en combinación con el software Thermo Scientific Qtegra ISDS, puede analizar con éxito ultratrazas de 35 REE en una variedad de muestras medioambientales y geológicas tras un sencillo proceso de preparación de muestras, lo que lo hace ideal para los laboratorios que analizan grandes volúmenes de muestras al día.
Integration of rare earth elements (REEs) into a novel ICP-MS method for environmental analysis
Respuesta de los estándares internos evaluados durante un período de ~10 horas de adquisición ininterrumpida de 197 muestras. Todos los estándares internos mostraron una excelente recuperación (aproximadamente entre el 70 % y el 110 %) en todo el tiempo de ejecución del lote, lo que demuestra un sólido rendimiento analítico.
Descargar nota de aplicación
Resumen de las aplicaciones IC-ICP-MS de especiación
Aprenda a utilizar la cromatografía iónica para separar diferentes elementos de especies iónicas, como el cromo y el mercurio, junto con el ICP-MS para su cuantificación.
Descargar compendio
Métodos para sustancias contaminantes emergentes y medioambientales
Descargue una colección completa de métodos de análisis medioambiental que le ayudarán desde la recepción de muestras a la elaboración de informes normativos.
Descargar compendio
Biblioteca Thermo Scientific AppsLab de aplicaciones analíticas
Busque en línea, por compuestos, tecnología o especialidad del mercado, una variedad de métodos analíticos de inicio rápido que incluyen productos y flujos de trabajo Thermo Scientific.
Más información
¿Qué tecnología es la adecuada para el análisis de contaminantes metálicos?
Ofrecemos capacidades versátiles para superar cualquier reto en el análisis de contaminantes metálicos medioambientales. Varias aplicaciones de análisis de metales pueden requerir instrumentos diferentes en función de normativas, intervalos de concentración o límites de detección específicos.
  • AA y GFAA son opciones de instrumentos económicos para el análisis de pocos elementos.
  • ICP-OES e ICP-MS son ideales para el análisis de elementos múltiples de alto rendimiento.
  • El ICP-OES es adecuado para matrices resistentes debido a su tolerancia para sólidos disueltos totales altos (hasta un 30 %).
  • El ICP-MS permite reducir los límites de detección más bajos a partes por billón y aumentar la precisión que ofrece la tecnología de células de colisión, que elimina las interferencias poliatómicas.
   AAICP-OESICP-MS  IC-ICP-MS
DIN EN ISO 11885:2009 Checkmark Icon  
Método 200.7 de la EPA de EE. UU. Checkmark Icon  
Método 200.8 de la EPA de EE. UU.  Checkmark Icon 
Método 200.9 de la EPA de EE. UU.Checkmark Icon   
Método 6010 de la EPA de EE. UU. Checkmark Icon  
Elementos de tierras raras  Checkmark Icon 
Especiación elemental   Checkmark Icon
Choose the right system for your drinking water contaminant analysis
Elija el sistema adecuado para el análisis de sustancias contaminantes del agua potable
Descargar folleto
Choose the right ICP-MS system for your laboratory
Elija el sistema ICP-MS más adecuado para su laboratorio
Descargar la Smart Note
Vídeos de Análisis elemental de trazas
Software para el análisis de trazas de contaminantes metálicos
El software intuitivo y fácil de usar Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) está diseñado para simplificar sus flujos de trabajo y maximizar la eficacia. Su enfoque de software compartido proporciona el control y procesamiento de datos para una amplia gama de tecnologías de análisis elemental e isotópico, entre las que se incluyen: ICP-OES, ICP-MS, espectrometría de masas de gases nobles y espectrometría de infrarrojos de relación isotópica (IRIS).
Software for your trace metal contaminant analysis
Soluciones para sustancias contaminantes medioambientales por matriz de muestras
Asociación integrada del laboratorio de pruebas medioambientales por contrato
Descubra cómo su laboratorio puede asociarse con Thermo Fisher Scientific para ayudarle a superar las barreras para el éxito de su laboratorio.
Más información ›