過敏檢測選項
2022 年 10 月  |  Linda Armstrong  |  ✓  醫療審查: Gary Falcetano, PA-C, AE-C;Fabio Iachetti, MD; Eva Södergren, PhD, MSc 
Gary Falctano 是一名持照醫師助理,在緊急和災難醫學、基層醫療照護、過敏和免疫學有 25 年以上的豐富經驗,在 Thermo Fisher Scientific 擔任過敏免疫診斷美國臨床事務經理。Fabio Iachetti 是一名持照醫師,在過敏、CV、疼痛、GI、風濕病學、泌尿學、糖尿病學等多種疾病領域擁有 15 年以上的豐富經驗。在 Thermo Fisher Scientific 擔任全球醫療事務過敏免疫診斷資深醫療經理。Eva Södergren 是一名受過訓練的營養學家,目前在 Thermo Fisher Scientific 的免疫診斷部門擔任醫療與科學事務團隊的過敏資深科學顧問。
過敏檢測有數種不同選項,包括血液檢測、皮膚點刺檢測 (SPT) 和食物激發試驗。您可以與您的醫療照護提供者一起決定最適合您的檢測。在執行完您所選擇的過敏檢測後,醫療照護提供者會連同您的病史來檢閱結果,以協助建立出一個準確的診斷。 
Image of cheerful african american woman using laptop while sitting on chair in living room; Shutterstock ID 1718299927; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
血液檢測
協助過敏診斷的血液檢測是一種快速簡單的方法,可讓您的醫療照護提供者回答您的潛在過敏問題。這項檢測也稱作特異性 IgE (sIgE) 血液檢測,其能提供資訊豐富的結果,指出血液中的特異於過敏原的 IgE 抗體濃度。這些抗體是過敏致敏反應的指標,在以過敏為主的醫療病史作為背景下,可幫助您的醫療服務提供者判斷您是否過敏以及對什麼過敏。
血液檢測的運作方式
  1. 抽取一小份血液樣本。
  2. 血液會被送至實驗室進行分析。 
  3. 結果會在幾天後回傳,供您的醫療照護服務提供者連同您的症狀和病史來進行判讀。 
這項強大的診斷工具可找出您對數百種可能過敏原的潛在致敏反應。相較於其他類型的檢測,血液檢測在誰可接受檢測或何時可進行檢測上的限制較少。深入瞭解特異性 IgE 血液檢測的好處。或探索常見問題清單。 
血液檢測的類型
特異性 IgE 血液檢測有兩大類:完整過敏原檢測以及過敏原成分檢測。搭配症狀病史和身體檢查,完整過敏原檢測可協助您的醫療照護提供者判斷您是否會對特定過敏原或多種過敏原產生致敏反應。
同時,檢測過敏原成分可協助提供者識別可能引起反應的特定分子 (例如蛋白質、碳水化合物、酵素)。瞭解您對哪些分子會產生致敏反應,有助於您的提供者判斷您出現嚴重全身性反應的風險是否會升高。
此外,檢測過敏原成分可能讓提供者得知您是否對特定形態的過敏原具有耐受性。舉例來說,如果您對蛋類過敏,這項檢測可能顯示您可能對烘蛋有耐受性,但稍微煮過的蛋或生蛋則無法。(這表示您可以吃甜點、麵包等烘焙食品。)
使用血液檢測數十年的醫療照護提供者最熟悉的術語可能是放射性過敏性吸附檢測 (RAST),這種檢測會測量特異性 IgE,但實際上是一種較舊技術的名稱。事實上,它不能代表 現代的過敏特異性 IgE 血液檢測,且 RAST 的所有文獻也不適用於目前的檢測。 
皮膚點刺檢測 (SPT)
在進行 SPT 時,您的皮膚會直接接觸到可疑的過敏原,並觀察是否有反應的跡象。 
SPT 的運作方式
  1. 您的皮膚表層會被刺穿或刮擦,以使非常小量的可疑過敏原進入您的免疫系統。 
  2. 類似蚊蟲叮咬的反應可能會出現,通常在 20 分鐘之內,表示出現對此過敏原 (致敏) 的特異性 IgE。
血液檢測對上 SPT
特異性 IgE 檢測和 SPT 經常用於協助診斷過敏。但您和您的醫療照護提供者要如何在它們之間做出選擇?以下是一些主要差異和一張實用的圖表,以進一步突顯比較結果。 
  • 檢測人員。雖然罕見,SPT 可能會造成危及生命的急性過敏1 因此,SPT 通常須由過敏專科醫師施行並判讀,其已受過訓練以處理急性過敏,且位於能夠提供救命策略和設備的機構。2-3 同時,幾乎所有醫療照護提供者都可以開立沒有急性過敏風險的血液檢測,並在診所或甚至實驗室進行抽血。4
  • 診斷速度。SPT 結果通常能在一小時內取得,而來自實驗室的血液檢測結果則通常需要幾小時至數天。3 然而,如果您認為與專科醫師約診可能需要數週至數個月的時間,而且您可能必須先至一般科醫師處就診,才能轉診至專科醫師處,那麼血液檢測實際上能讓您更快速地取得診斷。
  • 舒適。若使用 SPT,提供者會將過敏原小水滴置於皮膚上,然後刺刮該水滴,讓過敏原進入您的皮膚中。或者,其會使用尖銳的裝置,以不同過敏原點刺您的皮膚大約 50 次。4 而血液檢測通常只需要單一針刺即可抽血。 
  • 藥物。為獲得最佳結果,患者必須在進行 SPT 至少七天前避免使用大部分的抗組織胺。醫療照護提供者也可能建議停止其他藥物,例如精神科藥物和高血壓的 β-阻斷劑處方箋。5 在進行特異性 IgE 血液檢測前,您可以繼續服用這些藥物。
  • 皮膚疾病。為獲得準確的 SPT 判讀結果,您需要有足夠的正常皮膚範圍。因此,如果您有大範圍的皮膚疾病,例如異位性皮膚炎或濕疹,您可能無法進行 SPT。而皮膚病症則不會對血液檢測造成影響。6
  • 年齡和皮膚反應性。皮膚反應性可能隨年齡變化。因此,儘管其對血液檢測的有效性沒有影響,SPT 在嬰兒與老年人口中的可靠程度也不盡相同。6
  • 膚色。某些資料來源顯示,在膚色較深者身上,準確判讀 SPT 結果可能較為困難。7
主要檢測差異 
特異性 IgE 血液檢測 
SPT
無急性過敏風險
可由大部分醫療照護提供者執行
當日可得知結果
不受藥物影響
不受膚色/皮膚病症影響
任何年齡族群皆有效
食物過敏激發試驗
激發試驗結合血液檢測或 SPT,為相當強大的診斷工具。也稱作口腔食物激發試驗 (OFC),其用以建立正確的過敏診斷,可以根據 SPT 或血液檢測的結果進一步進行此試驗。激發試驗可被用來確診食物過敏,或判斷您是否對某種食物的過敏程度有加重現象。8
食物過敏激發試驗的運作方式
OFC 通常有三個步驟:8
  1. 您會被餵食小量您懷疑有過敏的食物。
  2. 您會受到嚴密監測,觀察是否有任何臨床症狀,通常是在醫療 (診所或醫院) 環境之中。 
  3. 如果一直沒有過敏反應產生,您會逐漸攝取較大量的食物,最多一份。一旦有過敏反應產生,試驗立即停止。
為妥善管理並治療過敏,請務必先確實瞭解造成症狀的原因。請與醫療照護提供者討論過敏檢測選項。為了開啟對話,我們彙整了幾個問題,旨在協助醫療照護提供者對您的症狀有更全面的瞭解。您可以在診間就診期間一併檢視您的答案。
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Liccardi G, Salzillo A, Spadaro G, Senna G, Canonica WG, D'amato G, Passalacqua G. Anaphylaxis caused by skin prick testing with aeroallergens: Case report and evaluation of the risk in Italian allergy services. J Allergy Clin Immunol. 2003 Jun;111(6):1410-2. doi: 10.1067/mai.2003.1521. PMID: 12789249.
  2. Kwong KY, Eghrari-Sabet JS, Mendoza GR, Platts-Mills T, Horn R. The benefits of specific immunoglobulin E testing in the primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17 Suppl 17:S447-59. PMID: 22214511.
  3. Ansotegui IJ, Melioli G, Canonica GW, Caraballo L, Villa E, Ebisawa M, Passalacqua G, Savi E, Ebo D, Gómez RM, Luengo Sánchez O, Oppenheimer JJ, Jensen-Jarolim E, Fischer DA, Haahtela T, Antila M, Bousquet JJ, Cardona V, Chiang WC, Demoly PM, DuBuske LM, Ferrer Puga M, Gerth van Wijk R, González Díaz SN, Gonzalez-Estrada A, Jares E, Kalpaklioğlu AF, Kase Tanno L, Kowalski ML, Ledford DK, Monge Ortega OP, Morais Almeida M, Pfaar O, Poulsen LK, Pawankar R, Renz HE, Romano AG, Rosário Filho NA, Rosenwasser L, Sánchez Borges MA, Scala E, Senna GE, Sisul JC, Tang MLK, Thong BY, Valenta R, Wood RA, Zuberbier T. IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper. World Allergy Organ J. 2020 Feb 25;13(2):100080. doi: 10.1016/j.waojou.2019.100080. Erratum in: World Allergy Organ J. 2021 Jun 17;14(7):100557. PMID: 32128023; PMCID: PMC7044795.
  4. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland OH: Cleveland Clinic; 2022. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21495-allergy-testing.
  5. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2022. Available from: https://acaai.org/resource/allergy-testing.
  6. Robinson M, Smart J. Allergy testing and referral in children. Aust Fam Physician. 2008 Apr;37(4):210-3. PMID: 18398515.
  7. Jean T, Kowng, KY, Redjal N (2014) Variability in Measurement of Allergen Skin Testing Results Among Allergy-Immunology Specialists. J Allergy Ther. 5:60. doi:10.4172/2155-6121.1000160
  8. American Academy of Allergy Asthma and Immunology [Internet] 2. What do patients and caregivers need to know about oral food. challenges. https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/what-do-patients-and-caregivers-need-to-know-about. Accessed August 2022